Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ AAV8 förpackad kolonn, 0,8 x 10 cm, 5 mL
Produktkod. 18705445 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kolumn
Produktkod. Kvantitet
18705445 1 kolumn
1 options
Produktkod. 18705445
Brand: Thermo Scientific™ A36647
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ 0,8 cm förpackade kolonner är avsedda för avskärmning av POROS affinitets-, jonbytes- och hydrofob interaktionskromatografi (HIC) och hydrofob interaktionskromatografi (HIC) hartser eller för småskalig rening.
POROS GoPure 0,8 cm förpackade kolonner är avsedda för avskärmning av POROS affinitets-, jonbytes- och hydrofob interaktionskromatografi (HIC) och hydrofob interaktionskromatografi (HIC) hartser eller för småskalig rening.
Dessa förpackade kolumner är redo att anslutas och har följande funktioner:
  • Mått på 0,8 x 10 cm, med en nominell bäddvolym på 5 mL, vilket ger en enhetlig avskärmningsplattform
  • Direkt anslutning till standard kromatografisystem
  • Bekväm —färdiga kolumner förenklar och snabbar upp POROS hartsutvärderingar
  • Sänghöjden på 10 cm och bäddvolymen på 5 ml möjliggör initial processutveckling i bänkskala
  • Packad med POROS högpresterande hartser som erbjuder hög dynamisk bindningskapacitet och hög upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter
De POROS CaptureSelect AAV8 50μ m harts (kat. nr. A30789) i denna GoPure kolumnen har en ny AAV8 CaptureSelect ligand, vilket gör den lämpad främst för affinitetsinfångning av adenoassocierade virus (AAV8) serotyper.
Andra POROS hydrofob interaktion och jonbytarhartser är också tillgängliga i detta kolumnformat. Alla POROS Högpresterande kromatografihartser har en unik porstruktur som ger utmärkt masstransport för hög kapacitet och upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter.
Specifikationer
Kolumnformat Kromatografikolumn
Diameter (metrisk) 0.8 cm
Längd (metrisk) 10 cm
Kvantitet 1 kolumn
Produktlinje POROS GoPure
Frakt skick Våt is
Volym (metrisk) 5 mL