Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ AAV9 förpackad kolonn, 0,5 x 5 cm, 1 mL
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
POROS GoPure förpackade kolonner är avsedda för sållning av POROS affinitets-, jonbytes- och hydrofob interaktionskromatografi (HIC) hartser eller för rening i liten skala.
Dessa förpackade kolumner är redo att anslutas och har följande funktioner:
- Mått på 0,5 x 5 cm, med en nominell bäddvolym på 1 mL, vilket ger en enhetlig avskärmningsplattform
- Direkt anslutning till standard kromatografisystem
- Packad med POROS högpresterande hartser som erbjuder hög dynamisk bindningskapacitet och hög upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter
De POROS CaptureSelect AAV9 50μ m harts (kat. nr. A27354) i denna GoPure kolumn har en ny AAV9 CaptureSelect ligand, vilket gör den lämpad främst för affinitetsinfångning av adenoassocierade virus (AAV9) serotyper.
- Bekväm —färdiga kolumner förenklar och snabbar upp POROS hartsutvärderingar
- Bevarar provet —den 1 ml nominella bäddvolymen minimerar provbehovet för screening av flera hartser
- Förenklad skalbarhet —konsistensen och räckvidden av GoPure familj av förpackade kolonner förenklar processuppskalning och processmodellering
GoPure 0,5 cmD förpackade kolonner har utvecklats för att möta behoven hos processutvecklingsforskare som kräver en bekväm och enhetlig POROS harts-screening plattform. 1-ml bäddvolymen minskar provbehovet och rekommenderas≥ 3 minuters uppehållstid (0,3 ml/min) på denna 5 cm långa kolonn motsvarar 400 cm/h på en 20 cm bäddhöjd. Detaljerade specifikationer kan hittas i GoPure 0,5-cmD Användarinstruktioner nedan.
Andra POROS anjonbytarhartser, såväl som katjonbytarhartser, finns också tillgängliga i detta kolumnformat. Alla POROS Högpresterande kromatografihartser har en unik porstruktur som ger utmärkt masstransport för hög kapacitet och upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter.
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Tryck | 30 bar |
| Porstorlek | Ej tillämpligt |
| Längd (metrisk) | 5 cm |
| Kvantitet | 1 kolumn |
| Partikelstorlek | 50 μm |
| För användning med (utrustning) | Kromatografisystem |
| Typ | Affinitetskolumn |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.5 cm |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2°till 8°grader. Frys inte. |
| Produktlinje | POROS |
| Visa mer |