Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ AAV9 screeningplatta, 96-brunnar, 20μ L
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
POROS GoPure AAV9 96-brunnars screeningplattor innehåller POROS CaptureSelect AAV9 Affinity Resin och ger en mångsidig plattform för provberedning, hantering och analys. De rymmer flera prover samtidigt för att uppnå hög genomströmning och datagenerering.
Dessa förfyllda silplåtar har följande egenskaper:
- Screeningkapacitet med hög genomströmning gör att flera förhållanden kan utvärderas i ett experiment med en enda platta
- 20μ L per brunn, hjälper till att bevara provet samtidigt som datagenereringen maximeras
- Färdigt att använda 96-brunnars format för effektiv utvärdering av Thermo Scientific hartser
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 220 μL Resin Slurry/Well |
| Innehåll och lagring | Store at 2°C to 8°C. Do not freeze. |
| Frakt skick | Wet Ice |
| Partikelstorlek | 50μ m |
| Form | Hartsuppslamning |
| Produktlinje | POROS CaptureSelect |
| Kvantitet | 1 tallrik |
| För användning med (applikation) | Kromatografi |
| Typ | Affinity Screening Plate |
| Provvolym | 20 μL |
| Visa mer |
Endast för forskning.