Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ AAVX förpackad kolonn, 0,5 x 5 cm, 1 mL
Produktkod. 30067387 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kolumn
Produktkod. Kvantitet
30067387 1 kolumn
1 options
Produktkod. 30067387 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A36652
Edge
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ förpackade kolonner är avsedda för sållning av POROS affinitets-, jonbytes- och hydrofob interaktionskromatografi (HIC) hartser eller för rening i liten skala.
POROS GoPure förpackade kolonner är avsedda för sållning av POROS affinitets-, jonbytes- och hydrofob interaktionskromatografi (HIC) hartser eller för rening i liten skala.
Dessa förpackade kolumner är redo att anslutas och har följande funktioner:
  • Mått på 0,5 x 5 cm, med en nominell bäddvolym på 1 mL, vilket ger en enhetlig avskärmningsplattform
  • Direkt anslutning till standard kromatografisystem
  • Packad med POROS högpresterande hartser som erbjuder hög dynamisk bindningskapacitet och hög upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter
De POROS CaptureSelect AAVX 50μ m harts (kat. nr. A36739) i denna GoPure kolumn har en ny AAVX CaptureSelect ligand, vilket gör den lämpad främst för affinitetsinfångning av ett brett spektrum av adenoassocierade virus (AAV) serotyper.
  • Bekväm —färdiga kolumner förenklar och snabbar upp POROS hartsutvärderingar
  • Bevarar provet —den 1 ml nominella bäddvolymen minimerar provbehovet för screening av flera hartser
  • Förenklad skalbarhet —konsistensen och räckvidden av GoPure familj av förpackade kolonner förenklar processuppskalning och processmodellering
GoPure 0,5 cm förpackade kolonner har utvecklats för att möta behoven hos processutvecklingsforskare som kräver en bekväm och enhetlig POROS harts-screening plattform. 1-ml bäddvolymen minskar provbehovet och rekommenderas≥ 3 minuters uppehållstid (0,3 ml/min) på denna 5 cm långa kolonn motsvarar 400 cm/h på en 20 cm bäddhöjd. Detaljerade specifikationer kan hittas i GoPure 0,5-cmD Användarinstruktioner nedan.
Andra POROS anjonbytarhartser, såväl som katjonbytarhartser, finns också tillgängliga i detta kolumnformat. Alla POROS Högpresterande kromatografihartser har en unik porstruktur som ger utmärkt masstransport för hög kapacitet och upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter.
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp vid 2 –8 °C.
Formatera Kromatografikolumn
Frakt skick Våt is
Kolumntyp Affinitet
Volym (metrisk) 1 mL
Kvantitet 1 kolumn
Produktlinje GoPure , POROS