Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ AAVX förpackad kolonn, 0,8 x 10 cm, 5 mL
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
POROS GoPure 0,8 cm förpackade kolonner är avsedda för avskärmning av POROS affinitets-, jonbytes- och hydrofob interaktionskromatografi (HIC) och hydrofob interaktionskromatografi (HIC) hartser eller för småskalig rening.
Dessa förpackade kolumner är redo att anslutas och har följande funktioner:
- Mått på 0,8 x 10 cm, med en nominell bäddvolym på 5 mL, vilket ger en enhetlig avskärmningsplattform
- Direkt anslutning till standard kromatografisystem
- Bekväm —färdiga kolumner förenklar och snabbar upp POROS hartsutvärderingar
- Sänghöjden på 10 cm och bäddvolymen på 5 ml möjliggör initial processutveckling i bänkskala
- Packad med POROS högpresterande hartser som erbjuder hög dynamisk bindningskapacitet och hög upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter
De POROS CaptureSelect AAVX 50μ m harts (kat. nr. A36739) i denna GoPure kolumn har en ny AAVX CaptureSelect ligand, vilket gör den lämpad främst för affinitetsinfångning av ett brett spektrum av adenoassocierade virus (AAV) serotyper.
Andra POROS hydrofob interaktion och jonbytarhartser är också tillgängliga i detta kolumnformat. Alla POROS Högpresterande kromatografihartser har en unik porstruktur som ger utmärkt masstransport för hög kapacitet och upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter.
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Tryck | 30 bar |
| Porstorlek | Not Applicable |
| Längd (metrisk) | 10 cm |
| Kvantitet | 1 kolumn |
| Partikelstorlek | 50 μm |
| För användning med (utrustning) | Chromatography Systems |
| Typ | Affinity Column |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.8 cm |
| Innehåll och lagring | Store at 2°C to 8°C. Do not freeze. |
| Produktlinje | Poros GoPure |
| Afficher plus |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.