Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ AAVX screeningplatta, 96-brunnar, 20μ L
Produktkod. 30131273 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 tallrik
Produktkod. Kvantitet
30131273 1 tallrik
1 options
Produktkod. 30131273 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A65809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11735.00 SEK
    11330.00 SEK / Paket med 1
    Save 405.00 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ AAVX 96-brunnars screeningplattor innehåller POROS CaptureSelect AAVX Affinity Resin och tillhandahåller en mångsidig plattform för provberedning, hantering och analys.
POROS GoPure AAVX 96-brunnars screeningplattor innehåller POROS CaptureSelect AAVX Affinity Resin och tillhandahåller en mångsidig plattform för provberedning, hantering och analys. De rymmer flera prover samtidigt för att uppnå hög genomströmning och datagenerering.
Dessa förfyllda silplåtar har följande egenskaper:
  • Screeningkapacitet med hög genomströmning gör att flera förhållanden kan utvärderas i ett experiment med en enda platta
  • 20μ L per brunn, hjälper till att bevara provet samtidigt som datagenereringen maximeras
  • Färdigt att använda 96-brunnars format för effektiv utvärdering av Thermo Scientific hartser
Specifikationer
Koncentration 220 μL Resin Slurry/Well
Innehåll och lagring Store at 2°C to 8°C. Do not freeze.
Frakt skick Wet Ice
Partikelstorlek 50μ m
Form Hartsuppslamning
Produktlinje POROS CaptureSelect
Kvantitet 1 tallrik
För användning med (applikation) Kromatografi
Typ Affinity Screening Plate
Provvolym 20 μL
Ligandtyp CaptureSelect AAVX Affinity Ligand
Formatera 96-brunnars filterplatta
Kapacitet (metrisk) 800 μL
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.