Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ Bensyl förpackad kolonn, 0,8 x 10 cm, 5 mL
Produktkod. 18466588 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kolumn
Produktkod. Kvantitet
18466588 1 kolumn
1 options
Produktkod. 18466588 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A36654
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ 0,8 cm förpackade kolonner är avsedda för avskärmning av POROS affinitets-, jonbytes- och hydrofob interaktionskromatografi (HIC) och hydrofob interaktionskromatografi (HIC) hartser eller för småskalig rening.
POROS GoPure 0,8 cm förpackade kolonner är avsedda för avskärmning av POROS affinitets-, jonbytes- och hydrofob interaktionskromatografi (HIC) och hydrofob interaktionskromatografi (HIC) hartser eller för småskalig rening.
Dessa förpackade kolumner är redo att anslutas och har följande funktioner:
  • Mått på 0,8 x 10 cm, med en nominell bäddvolym på 5 mL, vilket ger en enhetlig avskärmningsplattform
  • Direkt anslutning till standard kromatografisystem
  • Bekväm —färdiga kolumner förenklar och snabbar upp POROS hartsutvärderingar
  • Sänghöjden på 10 cm och bäddvolymen på 5 ml möjliggör initial processutveckling i bänkskala
  • Packad med POROS högpresterande hartser som erbjuder hög dynamisk bindningskapacitet och hög upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter
De POROS Bensyl HIC-harts (kat. nr. A32558) i denna GoPure kolonn har en aromatisk hydrofob bensylligand, lämpad för hydrofob interaktionskromatografi (HIC) för både bindning/eluering och genomströmningsrening.
Andra POROS hydrofob interaktion och jonbytarhartser är också tillgängliga i detta kolumnformat. Alla POROS Högpresterande kromatografihartser har en unik porstruktur som ger utmärkt masstransport för hög kapacitet och upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter.
Specifikationer
Kvantitet 1 kolumn
Typ Bensylharts
Diameter (metrisk) Inre 0.8 cm
Produktlinje GoPure , POROS
Frakt skick Rumstemperatur
Sängvolym 5 mL
Sänghöjd 10 cm