Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ Kaprylat förpackad kolonn, 0,5 x 5 cm, 1 mL
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
POROS GoPure förpackade kolonner är avsedda för sållning av POROS kromatografihartser eller för småskalig rening.
Dessa förpackade kolumner är redo att anslutas och har följande funktioner:
- Packad med POROS kromatografihartser som erbjuder överlägsen prestanda över ett brett spektrum av flödeshastigheter
- Formaten 1 mL och 5 mL ger en enhetlig screeningplattform för processutveckling
- Bekväm, körklara kolumner som förenklar och snabbar upp POROS hartsutvärderingar och möjliggör småskalig rening
- Direkt anslutning till standardkromatografisystem med 1/16 tum, 10-32 kopplingar
POROS Kaprylat Mixed-Mode Kromatografiharts (kat.nr. A51051) är utformad för att avlägsna måttliga till höga nivåer av aggregat under nedströms bearbetning av terapeutiska antikroppar i genomströmningsläge. Som ett blandat läge, svagt katjonbytarharts, POROS Kaprylatharts tar effektivt bort andra föroreningar, såsom värdcellsproteiner och ett brett utbud av högmolekylära arter.
Funktioner av POROS Kaprylat Mixed-Mode harts inkluderar:
- Selektiv infångning av aggregat och hydrofoba högmolekylära föroreningar
- Genomflödesdesign som hjälper till att spara buffert- och materialkostnader
- Utmärkt skalbarhet och hög produktivitet
- Brett driftområde
- Icke från djur
POROS Kaprylat Mixed-Mode harts fungerar i genomströmningsläge vilket hjälper till att minska kostnaderna, särskilt när man arbetar med mer konstruerade monoklonala antikroppsderivat. Den unika selektiviteten hos kaprylatliganden bidrar till ett högt utbyte av den riktade monomeren samtidigt som etablerade katjonbytarhartsbuffertsystem används. POROS Kaprylat Mixed-Mode harts tillverkas med en syntetisk tillverkningsprocess som är fri från animaliska komponenter.
Huvudegenskaper
- Matris: tvärbunden poly(styren-divinylbensen) POROS pärlor
- Genomsnittlig partikelstorlek: 50μ m
- Ligand: oktansyra
- Bindningskapacitet:> 20 g lysozym/L harts
- Typiska buffertar: typiska katjonbytarbuffertar, pH 4,5 7,–0, konduktivitet 10 –30 mS/cm
- Rengöring på plats: 0,5 M NaOH
- Formuleringsbuffert: 0,1 M NaOH
- Mekaniskt motstånd: 100 bar (10 MPa, 1450 psi)
Bulk harts är tillgängligt och dessa kolumner kommer med ett regulatoriskt stödpaket. Global teknisk support finns också tillgänglig.
Andra POROS kromatografihartser är också tillgängliga i detta kolumnformat. Alla POROS högpresterande kromatografihartser har en unik porstruktur som ger utmärkt masstransport för hög kapacitet och upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter.
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Tryck | 30 bar |
| Porstorlek | Ej tillämpligt |
| Längd (metrisk) | 5 cm |
| Kvantitet | 1 kolumn |
| Partikelstorlek | 50 μm |
| För användning med (utrustning) | Kromatografisystem |
| Typ | Mixed Mode-kolumnen |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.5 cm |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2°till 30°grader. Frys inte. |
| Produktlinje | POROS |
| Visa mer |