Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ 50 D förpackad kolonn, 0,5 x 5 cm, 1 mL
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
POROS GoPure 0,5 cm förpackade kolonner är avsedda för skärmning av POROS jonbytarhartser eller för småskalig rening.
Dessa förpackade kolumner är redo att anslutas och har följande funktioner:
- Mått på 0,5 x 5 cm, med en nominell bäddvolym på 1 mL, vilket ger en enhetlig avskärmningsplattform
- Direkt anslutning till standard kromatografisystem
- Packad med POROS högpresterande hartser som erbjuder hög dynamisk bindningskapacitet och hög upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter
Hartset i detta POROS GoPure D 50μ m Kolonn har en funktionell dimetylaminopropylgrupp för stark anjonbyteskromatografi.
- Bekväm —färdiga kolumner förenklar och snabbar upp POROS hartsutvärderingar
- Bevarar provet —den 1 ml nominella bäddvolymen minimerar provbehovet för screening av flera hartser
- Förenklad skalbarhet —konsistensen och räckvidden av POROS GoPure familj av förpackade kolonner förenklar processuppskalning och processmodellering
POROS GoPure 0,5 cm förpackade kolonner har utvecklats för att möta behoven hos processutvecklingsforskaren som kräver en bekväm och enhetlig POROS harts-screening plattform. 1 mL bäddvolymen minskar provbehovet och rekommenderas≥ 3 min uppehållstid (0,3 ml/min) på denna 5 cm långa kolonn motsvarar 400 cm/h på en 20 cm bäddhöjd. Detaljerade specifikationer kan hittas i POROS GoPure 0,5 cm Bruksanvisning nedan.
Andra POROS anjonbytarhartser, såväl som katjonbytarhartser, finns också tillgängliga i detta kolumnformat. Alla POROS Hög prestanda Chromatography™ hartser har en unik porstruktur som ger utmärkt masstransport för hög kapacitet och upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter.
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Tryck | 30 bar |
| Porstorlek | Ej tillämpligt |
| Längd (metrisk) | 5 cm |
| Kvantitet | 1 kolumn |
| Partikelstorlek | 50 μm |
| För användning med (utrustning) | Kromatografisystem |
| Typ | Anjonutbyteskolumn |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.5 cm |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2°till 30°grader. Frys inte. |
| Produktlinje | POROS |
| Visa mer |