Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ Etyl förpackad kolonn, 0,5 x 5 cm, 1 mL
Produktkod. 18735395 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kolumn
Produktkod. Kvantitet
18735395 1 kolumn
1 options
Produktkod. 18735395 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A34983
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ 0,5 cm förpackade kolonner är avsedda för skärmning av POROS jonbytes- och hydrofob interaktionskromatografi (HIC) hartser eller för småskalig rening.
POROS GoPure 0,5 cm förpackade kolonner är avsedda för skärmning av POROS jonbytes- och hydrofob interaktionskromatografi (HIC) hartser eller för småskalig rening.
Dessa förpackade kolumner är redo att anslutas och har följande funktioner:
  • Mått på 0,5 x 5 cm, med en nominell bäddvolym på 1 mL, vilket ger en enhetlig avskärmningsplattform
  • Direkt anslutning till standard kromatografisystem
  • Packad med POROS Högpresterande hartser som erbjuder hög dynamisk bindningskapacitet och hög upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter
De POROS Etyl-HIC-harts (kat. nr. A32552) i denna POROS GoPure kolonn har en ny hydrofob etylligand, vilket gör den lämpad främst för bindnings-/elueringsreningar.
  • Bekväm —färdiga kolumner förenklar och snabbar upp POROS hartsutvärderingar
  • Bevarar provet —den 1 ml nominella bäddvolymen minimerar provbehovet för screening av flera hartser
  • Förenklad skalbarhet —konsistensen och räckvidden av POROS POROS GoPure familj av förpackade kolonner förenklar processuppskalning och processmodellering
POROS POROS GoPure 0,5 cm förpackade kolonner har utvecklats för att möta behoven hos processutvecklingsforskaren som kräver en bekväm och enhetlig POROS harts-screening plattform. 1 mL bäddvolymen minskar provbehovet och rekommenderas> 3 min uppehållstid (0,3 ml/min) på denna 5 cm långa kolonn motsvarar 400 cm/h på en 20 cm bäddhöjd. Detaljerade specifikationer kan hittas i POROS POROS GoPure 0,5 cm Bruksanvisning nedan.
Andra POROS hydrofob interaktion och jonbytarhartser är också tillgängliga i detta kolumnformat. Alla POROS Högpresterande kromatografihartser har en unik porstruktur som ger utmärkt masstransport för hög kapacitet och upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter.
Specifikationer
Flödeshastighet 0,33 ml/min.
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Frakt skick Rumstemperatur
Kolumntyp Färdigpackad kolonn
Stationär fas Roman Ethyl
Diameter (metrisk) inre kolumn 0.5 cm
Volym (metrisk) 1 mL
Kvantitet 1 kolumn
Produktlinje POROS
Längd (metrisk) 5 cm