Beskrivning
POROS GoPure HQ-kromatografikolonner är färdiga att använda och särskilt utformade för användning i klinisk och kommersiell tillverkning. POROS GoPure HQ-kolonner förbereds och packas i en ISO Klass 7-miljö där alla produktkontakter uppfyller USP <88 > klass VI-standarder. Varje kolumn åtföljs av kolumndokumentation för kvalificering inklusive bioburden och endotoxin. Fyllda med POROS™ 50 HQ-anjonbytarharts POROS GoPure erbjuder HQ-kolonner kapacitet över ett brett spektrum av flödeshastigheter.
- Tryckvärdighet (bar/psi): 4/58
- Drifttemperatur: 2 – 30 °C
- Sängstödsstorlek: 12 μm
- Inlopp/utloppsdiameter inåt: 2,00 mm (2,5 cm), 3,45 mm (5 cm), 4,57 mm (8 cm), 6,35 mm (10 cm)
- Anslutningar till inlopp/utloppsport: 3/4 tums mini-tri-klämmor
- Inkluderar ett 30 ml resin-sidoprov för inkommande kvalitetskontroll
Egenskaper hos POROS 50 HQ-harts inkluderar högupplöst polering av biomolekyler, inklusive separation av fulla och tomma AAV-kapsider vid tillverkning av virala vektorer. Genom en delvis kvaternaliserad polyeteneiminfunktionell grupp och förbättrad tillgång till biomolekyler via stora porer POROS erbjuder 50 HQ-harts hög dynamisk kapacitet och hög produktivitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 10 cm |
| Längd (engelska) | 4 tum |
| Kvantitet | 1 st. |
| Diameter (metrisk) Inre | 5 cm |
| Sängvolym | 200 mL |
För forskning och utveckling samt vidare tillverkning till stöd för FDA-reglerade slutanvändningar. Inte för diagnostisk användning eller direkt administrering till människor eller djur.