Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ 50 HQ förpackad kolonn, 0,8 x 10 cm, 5 mL
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
POROS GoPure 0,8 cm förpackade kolonner är avsedda för avskärmning av POROS affinitets-, jonbytes- och hydrofob interaktionskromatografi (HIC) hartser eller för rening i liten skala.
Dessa förpackade kolumner är redo att anslutas och har följande funktioner:
- Mått på 0,8 cm x 10 cm, med en nominell bäddvolym på 5 mL, vilket ger en enhetlig avskärmningsplattform
- Direkt anslutning till standard kromatografisystem
- Bekväm —färdiga kolumner förenklar och snabbar upp POROS hartsutvärderingar
- Sänghöjden på 10 cm och bäddvolymen på 5 ml möjliggör initial processutveckling i bänkskala
- Packad med POROS högpresterande hartser som erbjuder hög dynamisk bindningskapacitet och hög upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter
De POROS HQ 50μ m harts (kat. nr. 82077) i denna POROS GoPure kolonn har en kvaterniserad polyetyleniminfunktionell grupp för stark anjonbyteskromatografi.
Andra POROS anjonbytarhartser, såväl som katjonbytarhartser, finns också tillgängliga i detta kolumnformat. Alla POROS Högpresterande kromatografihartser har en unik porstruktur som ger utmärkt masstransport för hög kapacitet och upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter.
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Tryck | 30 bar |
| Porstorlek | Ej tillämpligt |
| Längd (metrisk) | 10 cm |
| Kvantitet | 1 kolumn |
| Partikelstorlek | 50 μm |
| För användning med (utrustning) | Kromatografisystem |
| Typ | Anjonutbyteskolumn |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.8 cm |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2°till 30°grader. Frys inte. |
| Produktlinje | POROS |
| Visa mer |