Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ 50 HS förpackad kolonn, 0,8 x 10 cm, 5 mL
Produktkod. 18406828 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kolumn
Produktkod. Kvantitet
18406828 1 kolumn
1 options
Produktkod. 18406828
Brand: Thermo Scientific™ A36637
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ 0,8 cm förpackade kolonner är avsedda för avskärmning av POROS affinitets-, jonbytes- och hydrofob interaktionskromatografi (HIC) hartser eller för rening i liten skala.
POROS GoPure 0,8 cm förpackade kolonner är avsedda för avskärmning av POROS affinitets-, jonbytes- och hydrofob interaktionskromatografi (HIC) hartser eller för rening i liten skala.
Dessa förpackade kolumner är redo att anslutas och har följande funktioner:
  • Mått på 0,8 x 10 cm, med en nominell bäddvolym på 5 mL, vilket ger en enhetlig avskärmningsplattform
  • Direkt anslutning till standard kromatografisystem
  • Bekväm —färdiga kolumner förenklar och snabbar upp POROS hartsutvärderingar
  • Sänghöjden på 10 cm och bäddvolymen på 5 ml möjliggör initial processutveckling i bänkskala
  • Packad med POROS högpresterande hartser som erbjuder hög dynamisk bindningskapacitet och hög upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter
De POROS HS 50μ m harts (kat. nr. 1335906) i denna POROS GoPure kolonn har en funktionell sulfopropylgrupp för stark katjonbyteskromatografi.
Andra POROS anjonbytarhartser, såväl som katjonbytarhartser, finns också tillgängliga i detta kolumnformat. Alla POROS Högpresterande kromatografihartser har en unik porstruktur som ger utmärkt masstransport för hög kapacitet och upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter.
Specifikationer
Kolumnformat Färdigpackad
Diameter (metrisk) 0.8 cm
Längd (metrisk) 10 cm
Kvantitet 1 kolumn
Produktlinje POROS GoPure
Frakt skick Rumstemperatur
Volym (metrisk) 5 mL
Typ Färdigpackad kolumn