Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ MabCapture En förpackad kolonn, 0,5 x 5 cm, 1 mL
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
POROS GoPure 0,5 cm förpackade kolonner är avsedda för sållning av POROS affinitets-, jonbytes- och hydrofob interaktionskromatografi (HIC) hartser eller för rening i liten skala.
Dessa förpackade kolumner är redo att anslutas och har följande funktioner:
- Mått på 0,5 x 5 cm, med en nominell bäddvolym på 1 mL, vilket ger en enhetlig avskärmningsplattform
- Direkt anslutning till standard kromatografisystem
- Packad med POROS högpresterande hartser som erbjuder hög dynamisk bindningskapacitet och hög upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter
De POROS MabCapture Ett μ50 m harts (kat. nr. 4374732) i denna POROS GoPure kolonn har en protein A-ligand immobiliserad till POROS ryggrad lämplig för infångningsaffinitetskromatografi.
- Bekväm —färdiga kolumner förenklar och snabbar upp POROS hartsutvärderingar
- Bevarar provet —den 1 ml nominella bäddvolymen minimerar provbehovet för screening av flera hartser
- Förenklad skalbarhet —konsistensen och räckvidden av POROS GoPure familj av förpackade kolonner förenklar processuppskalning och processmodellering
POROS GoPure 0,5 cm förpackade kolonner har utvecklats för att möta behoven hos processutvecklingsforskare som kräver en bekväm och enhetlig POROS harts-screening plattform. 1-ml bäddvolymen minskar provbehovet och rekommenderas≥ 3 minuters uppehållstid (0,3 ml/min) på denna 5 cm långa kolonn motsvarar 400 cm/h på en 20 cm bäddhöjd. Detaljerade specifikationer kan hittas i POROS GoPure 0,5 cm Bruksanvisning nedan.
Andra POROS anjonbytarhartser, såväl som katjonbytarhartser, finns också tillgängliga i detta kolumnformat. Alla POROS Högpresterande kromatografihartser har en unik porstruktur som ger utmärkt masstransport för hög kapacitet och upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter.
Spezifikation
Spezifikation
| Kolumnformat | Färdigpackad |
| Diameter (metrisk) | 0.5 cm |
| Längd (metrisk) | 5 cm |
| Kvantitet | 1 kolumn |
| Produktlinje | POROS GoPure |
| Frakt skick | Våt is |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
| Mått | 0.5 x 5 cm |
| Typ | Färdigpackad kolumn |