Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ MabCapture En förpackad kolonn, 0,8 x 10 cm, 5 mL
Produktkod. 18466488 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kolumn
Produktkod. Kvantitet
18466488 1 kolumn
1 options
Produktkod. 18466488 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A36643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9100.00 SEK
    8770.00 SEK / Paket med 1
    Save 330.00 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ 0,8 cm förpackade kolonner är avsedda för avskärmning av POROS affinitets-, jonbytes- och hydrofob interaktionskromatografi (HIC) och hydrofob interaktionskromatografi (HIC) hartser eller för småskalig rening.
POROS GoPure 0,8 cm förpackade kolonner är avsedda för avskärmning av POROS affinitets-, jonbytes- och hydrofob interaktionskromatografi (HIC) och hydrofob interaktionskromatografi (HIC) hartser eller för småskalig rening.
Dessa förpackade kolumner är redo att anslutas och har följande funktioner:
  • Mått på 0,8 x 10 cm, med en nominell bäddvolym på 5 mL, vilket ger en enhetlig avskärmningsplattform
  • Direkt anslutning till standard kromatografisystem
  • Bekväm —färdiga kolumner förenklar och snabbar upp POROS hartsutvärderingar
  • Sänghöjden på 10 cm och bäddvolymen på 5 ml möjliggör initial processutveckling i bänkskala
  • Packad med POROS högpresterande hartser som erbjuder hög dynamisk bindningskapacitet och hög upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter
De POROS MabCapture En 50μ m harts (kat. nr. 4374732) i denna GoPure kolonn har en protein A-ligand immobiliserad till POROS ryggrad lämplig för infångningsaffinitetskromatografi.
Andra POROS hydrofob interaktion och jonbytarhartser är också tillgängliga i detta kolumnformat. Alla POROS Högpresterande kromatografihartser har en unik porstruktur som ger utmärkt masstransport för hög kapacitet och upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter.
Specifikationer
Diameter (metrisk) 0.8 cm
Längd (metrisk) 10 cm
Kvantitet 1 kolumn
Produktlinje POROS GoPure
Frakt skick Våt is
Volym (metrisk) 5 mL
Kolumntyp Färdigpackad
Produkttyp Förpackad kolumn