Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ Oligo (dT)25 Färdigpackad kolonn
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
POROS GoPure förpackade kolonner är för användning vid screening av POROS affinitets-, jonbytes- och hydrofob interaktionskromatografi (HIC) hartser eller för rening i liten skala.
Dessa förpackade kolumner är redo att anslutas och har följande funktioner:
- Finns i flera dimensioner med nominella bäddvolymer på 0,2, 1 och 5 ml, vilket ger en enhetlig skärmningsplattform
- Direkt anslutning till standard kromatografisystem
- Packad med POROS högpresterande hartser som erbjuder hög dynamisk bindningskapacitet och hög upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter
- Bekväm —färdiga kolumner förenklar och snabbar upp POROS hartsutvärderingar och möjliggör småskalig rening
- Bevarar —provet 0,2 och 1 ml nominell bäddvolym minimerar provbehovet för screening av flera hartser
- Förenklad —skalbarhet konsistensen och räckvidden av POROS GoPure familj av förpackade kolonner förenklar processuppskalning och processmodellering
POROS GoPure förpackade kolonner har utvecklats för att möta behoven hos processutvecklingsforskaren som kräver en bekväm och enhetlig POROS harts-screening plattform. De mindre bäddvolymerna minskar provbehovet och rekommenderas> 3 minuters uppehållstid (0,3 ml/min) på 0,5 cm diameter, 5 cm längd kolumn motsvarar 400 cm/h på en 20 cm bäddhöjd. Detaljerade specifikationer kan hittas i POROS GoPure bruksanvisning.
POROS Oligo (dT)25 affinitetsharts (kat. nr. A47384) är designad för rening och isolering av mRNA från in vitro-transkription (IVT ) tillverkningsprocesser. Hartset separerar effektivt mRNA från komponenter i transkriptionsreaktionsprocessen, såsom enzymer och plasmid-DNA.
Funktioner av POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin inkluderar:
- Enkel mRNA-rening från rå transkriptionsblandning för att effektivt ta bort plasmid-DNA och annat IVT komponenter
- Förenklat arbetsflöde hjälper till att maximera effektiviteten och därigenom minska komplexiteten i efterföljande poleringssteg
- Utmärkt skalbarhet
- Icke-animaliskt härledd
POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin möjliggör en robust plattform och effektiv reningsprocess för en rad mRNA-molekyler och applikationer.
Bulk harts erbjuds också och kommer med ett regulatoriskt stödpaket. Global teknisk support finns också tillgänglig.
Andra POROS jonbytarhartser, såväl HIC- och affinitetshartser, finns också tillgängliga i detta kolumnformat. Alla POROS högpresterande kromatografihartser har en unik porstruktur som ger utmärkt masstransport för hög kapacitet och upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Tryck | 30 bar |
| Porstorlek | Ej tillämpligt |
| Stationär fas | Poly deoxythymidine 25-mer (dT-25 mer) |
| Längd (metrisk) | 10 cm |
| Kvantitet | 1 kolumn |
| Partikelstorlek | 50 μm |
| För användning med (utrustning) | Kromatografisystem |
| Typ | Affinitetskolumn |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.8 cm |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid 2 °C till 8 °C. |
| Visa mer |