Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ XQ förpackad kolonn, 0,5 x 5 cm, 1 mL
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescrizione
POROS GoPure färdigpackade kolonner är avsedda för sållning av POROS jonbytarhartser eller för småskalig rening.
Dessa förpackade kolumner är redo att anslutas och har följande funktioner:
- Mått på 0,5 x 5 med en nominell bäddvolym på 1 ml som ger en enhetlig skärmningsplattform
- Direktanslutningar till standardkromatografisystem
- Packad med POROS högpresterande hartser som erbjuder hög dynamisk bindningskapacitet och hög upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter
De POROS XQ harts i detta GoPure kolonn har en stark anjonbytarfunktion och är ett harts med hög kapacitet och hög upplösning med utmärkt salttolerans.
- Bekväm —färdiga kolumner förenklar och snabbar upp POROS hartsutvärderingar
- Bevarar prov —GoPure 0,5 x 5 cm kolonner, med sin 1 mL nominella bäddvolym, minimerar provet som behövs för att screena flera hartser
- Förenklad skalbarhet —reproducerbar GoPure förpackade kolonner förenklar processuppskalning eller processmodellering
GoPure 0,5 x 5 cm förpackade kolonner har utvecklats för att möta behoven hos processutvecklingsforskaren som kräver en bekväm och enhetlig POROS hartsscreeningsplattform. 1 mL bäddvolymen minskar provbehovet och rekommenderas≥ 3 minuters uppehållstid (0,3 ml/min.) på denna 5 cm långa kolumn motsvarar 400 cm/h på en 20 cm bäddhöjd.
Andra POROS anjonbytarhartser, såväl som katjonbytarhartser, finns också tillgängliga i detta kolumnformat. Alla POROS högpresterande kromatografihartser har en unik porstruktur som ger utmärkt masstransport för hög kapacitet och upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter.
Specifica
Specifica
| Flödeshastighet | 0,33 ml/min. |
| Porstorlek | Ej tillämpligt |
| Stationär fas | Proprietär Strong Anion Exchange |
| Kolumnkapacitet | 1 mL |
| Längd (metrisk) | 5 cm |
| Kvantitet | 1 kolumn |
| Partikelstorlek | 50 μm |
| För användning med (utrustning) | Kromatografisystem |
| Typ | Anjonutbyteskolumn |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.5 cm |
| Vedi altri risultati |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.