Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ XQ förpackad kolonn, 0,8 x 10 cm, 5 mL
Produktkod. 18406588 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kolumn
Produktkod. Kvantitet
18406588 1 kolumn
1 options
Produktkod. 18406588 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A36640
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ 0,5 x 5 cm förpackade kolonner är avsedda för sållning av POROS affinitets-, jonbytes- och hydrofob interaktionskromatografi (HIC) hartser eller för rening i liten skala.
POROS GoPure 0,5 x 5 cm förpackade kolonner är avsedda för sållning av POROS affinitets-, jonbytes- och hydrofob interaktionskromatografi (HIC) hartser eller för rening i liten skala.
Dessa förpackade kolumner är redo att anslutas och har följande funktioner:
  • Mått på 0,8 cm x 10 cm, med en nominell bäddvolym på 5 mL, vilket ger en enhetlig avskärmningsplattform
  • Direkt anslutning till standard kromatografisystem
  • Bekväm —färdiga kolumner förenklar och snabbar upp POROS hartsutvärderingar
  • Sänghöjden på 10 cm och bäddvolymen på 5 ml möjliggör initial processutveckling i bänkskala
  • Packad med POROS högpresterande hartser som erbjuder hög dynamisk bindningskapacitet och hög upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter
De POROS XQ harts (kat. nr. 82073) i denna GoPure kolonn har en stark anjonbytarfunktion och är ett harts med hög kapacitet och hög upplösning med utmärkt salttolerans.
Andra POROS anjonbytarhartser, såväl som katjonbytarhartser, finns också tillgängliga i detta kolumnformat. Alla POROS högpresterande kromatografihartser har en unik porstruktur som ger utmärkt masstransport för hög kapacitet och upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter.
Specifikationer
Sängvolym 5 mL
Kolumnkemi Proprietär kvartär amin
För användning med (applikation) Småskalig rening, Starkt anjonutbyte
Max. Tryck 435 psi (30 bar)
Produktlinje POROS GoPure
Frakt skick Rumstemperatur
Stationär fas POROS XQ Resin
Typ Färdigpackad kolonn
Kvantitet 1 kolumn
Längd (metrisk) 100 mm
Diameter (metrisk) 0.8 mm