Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ XS förpackad kolonn, 0,5 x 5 cm, 1 mL
Produktkod. 18486558 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kolumn
Produktkod. Kvantitet
18486558 1 kolumn
1 options
Produktkod. 18486558 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4481317
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1465.00 SEK
    1408.00 SEK / Paket med 1
    Save 57.00 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ 0,5 cm förpackade kolonner är avsedda för skärmning av POROS jonbytarhartser eller för småskalig rening.
POROS GoPure 0,5 cm förpackade kolonner är avsedda för skärmning av POROS jonbytarhartser eller för småskalig rening.
Dessa förpackade kolumner är redo att anslutas och har följande funktioner:
  • Mått på 0,5 x 5 cm, med en nominell bäddvolym på 1 mL, vilket ger en enhetlig avskärmningsplattform
  • Direkt anslutning till standard kromatografisystem
  • Packad med POROS högpresterande hartser som erbjuder hög dynamisk bindningskapacitet och hög upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter
Hartset i detta POROS GoPure XS Column har en funktionell sulfopropylgrupp för stark katjonbyteskromatografi.
  • Bekväm —färdiga kolumner förenklar och snabbar upp POROS hartsutvärderingar
  • Bevarar provet —den 1 ml nominella bäddvolymen minimerar provbehovet för screening av flera hartser
  • Förenklad skalbarhet —konsistensen och räckvidden av POROS GoPure familj av förpackade kolonner förenklar processuppskalning och processmodellering
POROS GoPure 0,5 cm förpackade kolonner har utvecklats för att möta behoven hos processutvecklingsforskaren som kräver en bekväm och enhetlig POROS harts-screening plattform. 1 mL bäddvolymen minskar provbehovet och rekommenderas≥ 3 min uppehållstid (0,3 ml/min) på denna 5 cm långa kolonn motsvarar 400 cm/h på en 20 cm bäddhöjd. Detaljerade specifikationer kan hittas i POROS GoPure 0,5 cmD Användarinstruktioner nedan.
Andra POROS anjonbytarhartser, såväl som katjonbytarhartser, finns också tillgängliga i detta kolumnformat. Alla POROS Hög prestanda Chromatography™ hartser har en unik porstruktur som ger utmärkt masstransport för hög kapacitet och upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter.
Specifikationer
Flödeshastighet 0,33 ml/min.
Max. Tryck 30 bar
Porstorlek Ej tillämpligt
Stationär fas Sulfopropyl
Kolumnkapacitet 1 mL
Längd (metrisk) 5 cm
Kvantitet 1 kolumn
Partikelstorlek 50 μm
För användning med (utrustning) Kromatografisystem
Typ Katjonutbyteskolumn
Diameter (metrisk) Inre 0.5 cm
Innehåll och lagring Förvara vid 2°till 30°grader. Frys inte.
Produktlinje POROS
Matris Korsbundna poly(styren-divinylbenzen) POROS pärlor
Frakt skick Omgivning
Kolumnformat Förpackad
Sängvolym 1 mL