Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ Heparin 50 μm Affinity Columns
Produktkod. 18456468 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Mått:
2.1 x 30 mm
4.6 x 100 mm
4.6 x 50 mm
Kvantitet:
1 kolumn
Produktkod. 18456468
Brand: Thermo Scientific™ 4333411
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ POROS™ Prepacked Heparin, Affinity Column. POROS Heparin is based on an immobilized Heparin functional group designed for high throughput purification of proteins or viruses with specific Heparin affinity.
POROS Heparin is based on an immobilized Heparin functional group designed for high throughput purification of proteins or viruses with specific Heparin affinity.
POROS Hög prestanda Chromatography™ Media och förpackade kolumner
  • En högpresterande kromatografiharts för analytiska separationer i processskala.
  • Högre produktivitet: Hög genomströmning och hög dynamisk kapacitet förknippad med High Performance Chromatography™
  • Kemisk stabilitet: Tillåter aggressiv rengöring och sanering
  • Förbättrad tillgång till biomolekyler: Tillhandahålls via stora porer, mellan 500-10 000Å
  • Polystyrendivinylbensenpartiklar: Ger en robust, lätt packbar matris
  • Utveckla bättre separationsmetoder inom en kortare tidsram: Hastigheten hos högpresterande kromatografiteknik reducerar veckors experimenterande till bara några timmars arbete, så du har gott om tid att utforska alla variabler i din separation
Minska tidskrävande provförberedelser
Du kan ersätta många provberedningssteg med höghastighets högpresterande kromatografiteknik. Till exempel kan dialys av stora volymer material ersättas av bearbetning med hög flödeshastighet av det utspädda provet. Eluering i en liten volym ny buffert åstadkommer både buffertutbyte och koncentration.
Skapa nya analyser för mer effektiv analys
Högpresterande kromatografiteknik är inte begränsad till standardlägen för separation. Både enzymer och affinitetsligander kan immobiliseras på POROS media. Genom att kombinera snabba på-kolumn-proteindigestioner med snabba on-column-immunanalyser och kromatografiska separationer, kan du skapa helt nya analyser med obegränsad potential.
Hög kapacitet, hög upplösning, hög hastighet
I motsats till konventionella kromatografimedia, POROS Hög prestanda Chromatography™ hartspartiklar, är konstruerade för att ha två diskreta klasser av porer. Stora ''genomporer'' tillåter konvektionsflöde att ske genom själva partiklarna, och transporterar snabbt provmolekyler till korta ''diffusiva'' porer inuti. Genom att minska det avstånd över vilket diffusion behöver ske, minskas också den tid som krävs för provmolekyler att interagera med inre bindningsställen. Diffusion är inte längre begränsande och flödeshastigheterna kan ökas dramatiskt utan att –kompromissa med upplösning eller kapacitet. Separationer kan uppnås vid 1000 till 5000 cm/h jämfört med 50 till 360 cm/h för konventionella medier.
Specifikationer
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Max. Tryck 750 psi (50 bar)
Partikelstorlek 50μ m
Kvantitet 1 kolumn
Stationär fas Heparin
Innehåll och lagring Förvaras kylt vid 2 °C till 8 °C
Produktlinje POROS™
Volym (metrisk) 0.1 mL
Mått 2.1 x 30 mm
Kolumntyp Affinitetskolumn, Analytisk kolumn
Material PEEK
Typ Färdigpackad kolonn