Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ 50 HQ RoboColumn™ Färdigpackade kolonner
Produktkod. 18416518 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kolumnkapacitet:
200μ L
600μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kolumnkapacitet
18416518 200μ L
18486708 600μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18416518 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A30717
Thermo Scientific™ RoboColumn™ kromatografiprodukter är små kolonner som tillhandahålls i remsor med 8 kolumner.
RoboColumn™ kromatografiprodukter är små kolonner som tillhandahålls i remsor med 8 kolumner. De är användbara för helautomatiska och parallella kromatografiska separationer med robotbaserade vätskehanteringsplattformar. Dessa speciella RoboColumns innehåller POROS HQ50 harts, ett 50 mikron starkt anjonbytarharts lämpligt för lågtryckstillämpningar, inklusive storskalig nedströms biobearbetning.
POROS HQ är ett högpresterande kromatografiharts baserat på en kvaterniserad funktionell polyetylenimingrupp, vilket ger en hög kapacitet. Den är designad för separation och rening av biomolekyler för separationer i analytisk till processskala
Harsens egenskaper:
  • Högre produktivitet —genom hög genomströmning och hög dynamisk kapacitet i samband med högpresterande kromatografi
  • Kemisk stabilitet —tillåter aggressiv rengöring och sanering
  • Förbättrad tillgång till biomolekyler —tillhandahålls via stora porer (500-10 000Å )
  • Polystyrendivinylbensenpartiklar —ger en robust, lätt packbar matris
  • Bättre separationsmetoder på kortare tid —hastigheten med högpresterande kromatografi reducerar veckors experiment till bara några timmar, vilket ger mer tid att utforska alla variabler i din separation
RoboColumn™ är ett registrerat varumärke som tillhör ATOLL GmbH.
Specifikationer
Flödeshastighet 16 till 1000 cm/h.
Max. Tryck 116 psi (8 bar)
Kolumnkapacitet 200μ L
Kvantitet 200μ L
För användning med (applikation) Anjonbyte, Proteinrening
Typ Anjonbyteskolumn
Innehåll och lagring Förvara vid °2 C till °8 C eller i rumstemperatur.