Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ 50 HQ RoboColumn™ Färdigpackade kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
RoboColumn™ kromatografiprodukter är små kolonner som tillhandahålls i remsor med 8 kolumner. De är användbara för helautomatiska och parallella kromatografiska separationer med robotbaserade vätskehanteringsplattformar. Dessa speciella RoboColumns innehåller POROS HQ50 harts, ett 50 mikron starkt anjonbytarharts lämpligt för lågtryckstillämpningar, inklusive storskalig nedströms biobearbetning.
POROS HQ är ett högpresterande kromatografiharts baserat på en kvaterniserad funktionell polyetylenimingrupp, vilket ger en hög kapacitet. Den är designad för separation och rening av biomolekyler för separationer i analytisk till processskala
Harsens egenskaper:
- Högre produktivitet —genom hög genomströmning och hög dynamisk kapacitet i samband med högpresterande kromatografi
- Kemisk stabilitet —tillåter aggressiv rengöring och sanering
- Förbättrad tillgång till biomolekyler —tillhandahålls via stora porer (500-10 000Å )
- Polystyrendivinylbensenpartiklar —ger en robust, lätt packbar matris
- Bättre separationsmetoder på kortare tid —hastigheten med högpresterande kromatografi reducerar veckors experiment till bara några timmar, vilket ger mer tid att utforska alla variabler i din separation
RoboColumn™ är ett registrerat varumärke som tillhör ATOLL GmbH.
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 16 till 1000 cm/h. |
| Max. Tryck | 116 psi (8 bar) |
| Kolumnkapacitet | 200μ L |
| Kvantitet | 200μ L |
| För användning med (applikation) | Anjonbyte, Proteinrening |
| Typ | Anjonbyteskolumn |
| Innehåll och lagring | Förvara vid °2 C till °8 C eller i rumstemperatur. |