Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ 50 HS RoboColumn™ Färdigpackade kolonner
Produktkod. 18496798 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kolumnkapacitet:
200μ L
600μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kolumnkapacitet
18496798 200μ L
18456568 600μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18496798 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A30713
Thermo Scientific™ RoboColumn™ kromatografiprodukter är små kolonner som tillhandahålls i remsor med 8 kolumner.
RoboColumn™ kromatografiprodukter är små kolonner som tillhandahålls i remsor med 8 kolumner. De är användbara för helautomatiska och parallella kromatografiska separationer med robotbaserade vätskehanteringsplattformar. Dessa speciella RoboColumns innehåller POROS HS50-harts, ett 50 mikron starkt katjonbytarharts lämpligt för lågtryckstillämpningar, inklusive storskalig nedströms biobearbetning.
Harsens egenskaper:
  • Högre produktivitet —genom hög genomströmning och hög dynamisk kapacitet i samband med högpresterande kromatografi
  • Kemisk stabilitet —tillåter aggressiv rengöring och sanering
  • Förbättrad tillgång till biomolekyler —tillhandahålls via stora porer (500-10 000Å )
  • Polystyrendivinylbensenpartiklar —ger en robust, lätt packbar matris
  • Bättre separationsmetoder på kortare tid —hastigheten med högpresterande kromatografi reducerar veckors experiment till bara några timmar, vilket ger mer tid att utforska alla variabler i din separation
RoboColumn™ är ett registrerat varumärke som tillhör ATOLL GmbH.
Specifikationer
Kolumntyp Katjonbyteskolumn
Innehåll och lagring Förvara vid °2 C till °8 C eller i rumstemperatur.
Kolumnkapacitet 200μ L
För användning med (applikation) Katjonbyte, Proteinrening
Max. Tryck 116 psi (8 bar)
Produktlinje POROS
Reningsmål Protein
Frakt skick Rumstemperatur
Stationär fas Sulfopropyl funktionell grupp
Typ Kromatografikassett
Kvantitet 200μ L
Diameter (metrisk) 5 mm