Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ IgM Affinty HPLC Columns
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Analytical groups supporting biologic drug development require rapid, sensitive and precise methods for protein quantitation from cell culture, fermentation harvests, or purification intermediates. It is critical for biopharmaceutical manufacturers to be able to monitor bioreactor product titers to determine when to harvest or abort a reactor cycle.
POROSCaptureSelect IgM HPLC-kolonner innehåller fördelarna med hög hastighet POROS kromatografihartser med den unika selektiviteten av CaptureSelect ligander. Kombinationen tillåter tre minuters kvantifiering av IgM-antikroppar.
Funktioner
- Bred användbarhet —POROS A, G och CaptureSelectaffinity ligander adresserar de flesta biologiska läkemedelsklasser
- Rapid —POROS-hartser erbjuder snabb kvantifiering eller rening av immunglobuliner och fusionsproteiner
- Hands-off-drift —HPLC-metoden kan automatiseras för strömlinjeformad drift
- Robust —levererar högpresterande rening över hundratals kromatograficykler
Hög hastighet med hög specificitet
Kombinationen av CaptureSelect IgM-affinitetsligander när de kombineras med POROS 20μ m harts ger en hög flödeshastighet, högpresterande kromatografilösning för snabb kvantifiering och småskalig rening av IgM.
POROS högpresterande kromatografi möjliggör kvantifiering av produkt från klarad skörd eller delvis renade intermediärer, vanligtvis på —mindre än tre minuter. Dessutom endast minimal provberedning (0.2μ m filtrering) krävs, och den eluerade produkten är höggradigt renad och lämplig för ytterligare analys inklusive masspektrometri.
Automatisering
POROS affinitetskromatografikolonner är lämpliga för användning med HPLC-system, vilket möjliggör automatisering av kromatografimetoder, datainsamling och dataanalys. Dessutom möjliggör de immobiliserade affinitetsliganderna att en metod och ett buffertsystem kan användas över en klass av molekyler, vilket effektiviserar analytiska tillvägagångssätt.
Flera cykler
Korrekt provberedning, efterlevnad av kolonnens bruksanvisning och användningen av en optimerad kolonnrengöringsregim resulterar i stark återanvändningsprestanda. POROS Affinitetskromatografikolonner kan cyklas hundratals gånger för kostnadseffektiv och reproducerbar kvantifiering eller rening.
LC Lambda Column Specifikationer:
- Proteinbindningskapacitet: 4 mg/ml
- Artspecificitet: människa, mus, råtta
- Kolumnmaterial:PEEK™ polymer eller rostfritt stål
- Frit: 2μ m, titan
- POROS Harts: Tvärbunden poly(styrendivinylbensen)
- CaptureSelect Ligander™ : Enkeldomän monospecifikt antikroppsfragment producerat i Saccharomyces cerevisiae
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Flödeshastighet | Upp till 5000 cm/h. |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Max. Tryck | 180 bar |
| Partikelstorlek | 20μ m |
| Porstorlek | 0,16 mikron |
| Kvantitet | 1 kolumn |
| Stationär fas | CaptureSelect™ IgM |
| Innehåll och lagring | Kolonn inkluderar EZ-greppbeslag och pelartestcertifikat Förvara vid 4 °C. FRYSA INTE. |
| Produktlinje | CaptureSelect, POROS |
| Visa mer |
For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.