Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ MabCapture™ A Affinity Chromatography Resin
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
POROS MabCapture A Media är en ny design inom protein A-kromatografihartsteknologi, som kombinerar förbättringar gjorda inom pärl- och kemiteknologi. Dessa framsteg ger en monoklonal antikroppsreningsharts som inte bara visar den högsta dynamiska bindningsprestanda vid låga flödeshastigheter utan också en som kan bibehålla överlägsen bindningskapacitet vid höga linjära hastigheter där andra kromatografihartsprodukter inte kan fungera.
Med POROS MabCapture affinitetskromatografihartser du kan:
- Erhåll den högsta dynamiska bindningskapaciteten för monoklonala antikroppar jämfört med konventionella agaros- eller kiseldioxidbaserade protein A-medier
- Bibehåll hög dynamisk bindningskapacitet vid flödeshastigheter över 700 cm/h
- Designprocesser med större flexibilitet (kortare bäddhöjder, snabbare flödeshastigheter eller både och) på grund av de förbättringar som gjorts av antikroppsbindningseffektiviteten
- Rengör och desinficera med vanliga natriumhydroxidmedel som används för andra kromatografiprodukter
- Inse stora ökningar av processproduktiviteten och minska nedströms flaskhalsen
Utvecklingen av humaniserade monoklonala antikroppar har fortsatt att driva på tillväxten av den bioterapeutiska marknaden. Att ta itu med den terapeutiska efterfrågan på monoklonala antikroppar har lett till stora förbättringar av de cellbaserade expressionssystem som används för att tillverka dessa proteiner. Följaktligen har dessa förbättringar flyttat bearbetningsflaskhalsen från uppströms cellexpression till nedströms reningsprocessen, eftersom reningsoperationerna kämpar för att hålla jämna steg med de stora mängder antikroppar som behöver tillverkas.
Protein A-kromatografi, som används som det primära infångningskromatografisteget i de flesta antikroppsprocessplattformar, anses allmänt vara den största processflaskhalsen på grund av de långsamma flödeshastigheter och långa uppehållstider som krävs för effektiv drift av konventionella protein A-kromatografimedier. POROS MabCapture Kromatografihartser syftar till att spricka upp nedströmsflaskhalsen och tillhandahålla den kapacitet, effektivitet och flexibilitet som krävs för att göra förbättringar av nedströmsreningsplattformen, vilket resulterar i stora ökningar av processproduktiviteten och antikroppstillverkningen.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras kylt vid 2 °C till 8 °C. |
| Form | Flytande suspension |
| Produktlinje | POROS |
| Kvantitet | 50 mL |
| Typ | Bulk harts |
| Stationär fas | Protein A |
Reagens av farmaceutisk kvalitet. Endast för tillverkning och laboratorieanvändning.