Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ MabCapture™ A Affinity Chromatography Resin
Produktkod. 18456518 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
250 mL
1 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18456518 250 mL
18426418 10 mL
18426668 50 mL
18416678 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 18456518 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4374729
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55950.00 SEK
    54100.00 SEK / 250ml
    Save 1850.00 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Thermo Scientific™ POROS™ MabCapture™ A Media är en ny design inom protein A-kromatografihartsteknologi, som kombinerar förbättringar gjorda inom pärl- och kemiteknologi.
POROS MabCapture A Media är en ny design inom protein A-kromatografihartsteknologi, som kombinerar förbättringar gjorda inom pärl- och kemiteknologi. Dessa framsteg ger en monoklonal antikroppsreningsharts som inte bara visar den högsta dynamiska bindningsprestanda vid låga flödeshastigheter utan också en som kan bibehålla överlägsen bindningskapacitet vid höga linjära hastigheter där andra kromatografihartsprodukter inte kan fungera.
Med POROS MabCapture affinitetskromatografihartser du kan:
  • Erhåll den högsta dynamiska bindningskapaciteten för monoklonala antikroppar jämfört med konventionella agaros- eller kiseldioxidbaserade protein A-medier
  • Bibehåll hög dynamisk bindningskapacitet vid flödeshastigheter över 700 cm/h
  • Designprocesser med större flexibilitet (kortare bäddhöjder, snabbare flödeshastigheter eller både och) på grund av de förbättringar som gjorts av antikroppsbindningseffektiviteten
  • Rengör och desinficera med vanliga natriumhydroxidmedel som används för andra kromatografiprodukter
  • Inse stora ökningar av processproduktiviteten och minska nedströms flaskhalsen
Utvecklingen av humaniserade monoklonala antikroppar har fortsatt att driva på tillväxten av den bioterapeutiska marknaden. Att ta itu med den terapeutiska efterfrågan på monoklonala antikroppar har lett till stora förbättringar av de cellbaserade expressionssystem som används för att tillverka dessa proteiner. Följaktligen har dessa förbättringar flyttat bearbetningsflaskhalsen från uppströms cellexpression till nedströms reningsprocessen, eftersom reningsoperationerna kämpar för att hålla jämna steg med de stora mängder antikroppar som behöver tillverkas.
Protein A-kromatografi, som används som det primära infångningskromatografisteget i de flesta antikroppsprocessplattformar, anses allmänt vara den största processflaskhalsen på grund av de långsamma flödeshastigheter och långa uppehållstider som krävs för effektiv drift av konventionella protein A-kromatografimedier. POROS MabCapture Kromatografihartser syftar till att spricka upp nedströmsflaskhalsen och tillhandahålla den kapacitet, effektivitet och flexibilitet som krävs för att göra förbättringar av nedströmsreningsplattformen, vilket resulterar i stora ökningar av processproduktiviteten och antikroppstillverkningen.
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras kylt vid 2 °C till 8 °C.
Form Flytande suspension
Produktlinje POROS
Kvantitet 250 mL
Typ Bulk harts
Stationär fas Protein A
Reagens av farmaceutisk kvalitet. Endast för tillverkning och laboratorieanvändning.