Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ MabCapture™ A/G Välj Resin
Produktkod. p-7180365 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
5 ml
15 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
15ml
50ml
5ml
Produktkod. 15642145
Brand: Thermo Scientific™ 82085
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MabCapture A/G Select tillåter antikroppsrening med hög dynamisk bindningsprestanda vid låga linjära flödeshastigheter och bibehåller överlägsen bindningskapacitet vid höga linjära flödeshastigheter
POROS™ MabCapture™ A/G Select Resin är ett nytt protein A/G-kromatografiharts med hög genomströmning som tillverkas med vår egen Protein A/G-ligand för att möjliggöra reningsprestanda med hög genomströmning. Detta harts tillåter antikroppsrening med hög dynamisk bindningsprestanda vid låga linjära flödeshastigheter och bibehåller överlägsen bindningskapacitet vid höga linjära flödeshastigheter där andra kromatografimediaprodukter inte kan fungera.
POROS MabCapture A/G Select Resin ger den mest mångsidiga kombinationen av kromatografiska egenskaper för högt utbyte och hög renhet av hel IgG från en mängd olika däggdjursserumprover. Det möjliggör antikroppsrening med hög dynamisk bindningsprestanda vid låga flödeshastigheter och bibehåller överlägsen bindningskapacitet vid höga linjära hastigheter.
  • Bibehåll hög dynamisk bindningskapacitet vid linjära flödeshastigheter över 700 cm/h
  • Designprocesser med större flexibilitet (kortare bäddhöjder, snabbare flödeshastigheter eller båda) på grund av de förbättringar som gjorts av antikroppsbindningseffektiviteten
  • Erhåll den högsta dynamiska bindningskapaciteten för antikroppar jämfört med konventionella agaros- eller kiseldioxidbaserade protein A- eller protein G-hartser
  • Rena polyklonalt IgG från nästan alla däggdjursarter
  • Desinficera och depyrogenera med standardmedel som används för andra kromatografiprodukter
  • Inse stora ökningar av processproduktiviteten och minska nedströms flaskhalsen
Protein A/G är ett chimärt genetiskt framställt protein som kombinerar de fem IgG-bindande domänerna av Protein A och två IgG-bindande domäner av Protein G. Protein A/G är inte lika pH-beroende som enbart protein A, men har annars de additiva egenskaperna hos Protein A och G. Protein A/G binder nästan alla isotyper och däggdjursarter av IgG från serum, ascitesvätska, cellkultursupernatant och andra antikroppsprover, vilket möjliggör effektiv antikroppsrening.
Utvecklingen av humaniserade monoklonala antikroppar har fortsatt att driva på tillväxten av den bioterapeutiska marknaden. Att ta itu med den terapeutiska efterfrågan på monoklonala antikroppar har lett till stora förbättringar av de cellbaserade expressionssystem som används för att tillverka dessa proteiner. Följaktligen har dessa förbättringar flyttat bearbetningsflaskhalsen från uppströms celluttryck till nedströms rening. POROS MabCapture A/G Select kromatografiharts erbjuder den kapacitet, effektivitet och flexibilitet som krävs för att göra förbättringar av nedströmsreningsplattformen, vilket resulterar i stora ökningar av processproduktiviteten och antikroppstillverkningen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ A/G Select Resin
Standardkomponenter Protein A/G
För användning med (applikation) IgG Purification
Kvantitet 5 ml
Innehåll och lagring Store in refrigerator (2–8°C).
Produktlinje POROS
Formatera Poros Bead
Stationär fas Protein A/G
Reningsmål IgG Antibodies, Ig Antibodies
Frakt skick Wet Ice