Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ MabCapture™ A RoboColumn™ Färdigpackade kolonner
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
RoboColumn™ kromatografiprodukter är små kolonner som tillhandahålls i remsor med 8 kolumner. De är användbara för helautomatiska och parallella kromatografiska separationer med robotbaserade vätskehanteringsplattformar. Dessa speciella RoboColumns innehåller POROS MabCapture Ett affinitetsharts som är lämpligt för storskalig nedströms biobearbetning av monoklonala antikroppar.
POROS MabCapture A är ett 50-mikrons affinitetsharts som kombinerar förbättringar gjorda inom pärl- och kemiteknologi. Dessa framsteg ger ett monoklonalt antikroppsreningsharts som inte bara uppvisar den högsta dynamiska bindningsprestanda vid låga flödeshastigheter, utan också en som kan bibehålla överlägsen bindningskapacitet vid höga linjära hastigheter där andra kromatografihartsprodukter inte kan fungera.
Harsens egenskaper:
- Erhåll den högsta dynamiska bindningskapaciteten för monoklonala antikroppar jämfört med konventionella agaros- eller kiseldioxidbaserade protein A-medier
- Bibehåll hög dynamisk bindningskapacitet vid flödeshastigheter över 700 cm/h
- Designprocesser med större flexibilitet (kortare bäddhöjder, snabbare flödeshastigheter eller både och) på grund av förbättringarna av antikroppsbindningseffektiviteten
- Rengör och desinficera med vanliga natriumhydroxidmedel som används för andra kromatografiprodukter
RoboColumn™ är ett registrerat varumärke som tillhör ATOLL GmbH.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kolumn |
| Produktlinje | MABCAPTURE, POROS |
| Kolumntyp | Affinitet |
| Formatera | Kromatografikassett |
| Stationär fas | Protein A |
| Reningsmål | Protein |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| Kvantitet | 600μ L kolumn |
| Frakt skick | Våt is |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.