Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ MabCapture™ A Select Resin
Produktkod. p-6927063 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
5 ml
15 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
15ml
50ml
5ml
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produktkod. 15682135
Brand: Thermo Scientific™ 82079
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
MabCapture A Välj ett monoklonalt antikroppsreningsharts ger hög dynamisk bindning vid låga linjära flödeshastigheter och bibehåller överlägsen bindningskapacitet vid höga linjära flödeshastigheter
POROS™ MabCapture™ A Select Resin är ett nytt protein A-kromatografiharts med hög genomströmning till lägre priser, som kombinerar tidigare förbättringar av MabCapture A med vår egen Protein A-ligand, vilket möjliggör samma reningsprestanda med hög genomströmning till en betydande prissänkning jämfört med de flesta protein A-kromatografihartser. Dessa framsteg ger ett monoklonalt antikroppsreningsharts som uppvisar hög dynamisk bindningsprestanda vid låga linjära flödeshastigheter och bibehåller överlägsen bindningskapacitet vid höga linjära flödeshastigheter där andra kromatografimediaprodukter inte kan fungera.
  • Bibehåll hög dynamisk bindningskapacitet vid linjära flödeshastigheter över 700 cm/h
  • Designprocesser med större flexibilitet (kortare bäddhöjder, snabbare flödeshastigheter eller båda) på grund av de förbättringar som gjorts av antikroppsbindningseffektiviteten
  • Erhåll den högsta dynamiska bindningskapaciteten för antikroppar jämfört med konventionella agaros- eller kiseldioxidbaserade protein A-hartser
  • Rena för polyklonalt IgG från serum från människa, kanin, apa, mus, gris, hund eller katt
  • Rengör och desinficera med vanliga natriumhydroxidmedel som används för andra kromatografiprodukter
  • Inse stora ökningar av processproduktiviteten och minska nedströms flaskhalsen
Protein A-molekylen innehåller fem bindningsställen med hög affinitet som kan binda till Fc-delen av antikroppar. Jämfört med Protein G ger Protein A den högsta bindningskapaciteten för underklasser av IgG från kaniner, grisar, hundar och katter. Protein A har också högre bindningskapacitet för humant IgG, förutom IgG3, som det binder svagt. Protein A binder också svagt till mus IgG1 och rekommenderas inte för de flesta applikationer med den antikroppsisotypen. Protein A-molekylen har också större stabilitet än Protein G. Protein A är värmestabil och behåller sin naturliga konformation när den exponeras för denaturerande reagenser såsom 4M urea, 4M tiocyanat och 6M guanidinhydroklorid.
Utvecklingen av humaniserade monoklonala antikroppar har fortsatt att driva på tillväxten av den bioterapeutiska marknaden. Att ta itu med den terapeutiska efterfrågan på monoklonala antikroppar har lett till stora förbättringar av de cellbaserade expressionssystem som används för att tillverka dessa proteiner. >
Följaktligen har dessa förbättringar flyttat bearbetningsflaskhalsen från uppströms celluttryck till nedströms rening. Protein A-kromatografi, som används som det primära infångningskromatografisteget i de flesta antikroppsprocessplattformar, anses allmänt vara den största processflaskhalsen på grund av de långsamma flödeshastigheter och långa uppehållstider som krävs för effektiv drift av konventionellt protein A-kromatografiharts. POROS MabCapture Select kromatografiharts erbjuder den kapacitet, effektivitet och flexibilitet som krävs för att göra förbättringar av nedströmsreningsplattformen, vilket resulterar i stora ökningar av processproduktiviteten och antikroppstillverkningen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ A Select Resin
Standardkomponenter Protein A
För användning med (applikation) IgG-rening
Volym (metrisk) 5 ml
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
Produktlinje POROS
Formatera Poros Bead
Stationär fas Protein A
Reningsmål IgG-antikroppar, Ig-antikroppar
Frakt skick Våt is