Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ MabCapture™ G Välj Resin
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
POROS™ MabCapture™ G Select Resin är ett protein G-kromatografiharts med hög genomströmning till lägre priser som tillverkas med vår egen Protein G-ligand för att möjliggöra reningsprestanda med hög genomströmning. Den används i en mängd olika antikroppsaffinitetsreningsmetoder och är idealisk för polyklonal IgG-rening från mus-, människa-, ko-, get- och fårserum, inklusive human IgG3 och mus IgG1 isotyper. POROS MabCapture G Select Resin uppvisar hög dynamisk bindningsprestanda vid låga linjära flödeshastigheter och bibehåller överlägsen bindningskapacitet vid höga linjära flödeshastigheter där andra kromatografimediaprodukter inte kan fungera.
- Bibehåll hög dynamisk bindningskapacitet vid linerflödeshastigheter över 700 cm/h
- Designprocesser med större flexibilitet (kortare bäddhöjder, snabbare flödeshastigheter eller båda) på grund av de förbättringar som gjorts av antikroppsbindningseffektiviteten
- Erhåll den högsta dynamiska bindningskapaciteten för antikroppar jämfört med konventionella agaros- eller kiseldioxidbaserade protein G-hartser
- Rena polyklonalt IgG från mus-, människa-, ko-, get- och fårserum, inklusive human IgG3 och mus IgG1 isotyper
- Desinficera och depyrogenera med standardmedel som används för andra kromatografiprodukter
- Inse stora ökningar av processproduktiviteten och minska nedströms flaskhalsen
Protein G är ett bakteriellt cellväggsprotein isolerat från grupp G-streptokocker. Rekombinant Protein G har modifierats för att eliminera dess bindning till albumin. Protein G-molekylen innehåller två bindningsdomäner. Även om de tertiära strukturerna för Protein A och Protein G är mycket lika skiljer sig deras aminosyrasammansättningar avsevärt, vilket resulterar i olika bindningsegenskaper. Protein G har större affinitet än protein A för de flesta däggdjurs-IgG, speciellt för vissa underklasser, inklusive humant IgG3, mus-IgG1 och rått-IgG2a. Till skillnad från protein A binder protein G inte till humant IgM, IgD och IgA.
Utvecklingen av humaniserade monoklonala antikroppar har fortsatt att driva på tillväxten av den bioterapeutiska marknaden. Att ta itu med den terapeutiska efterfrågan på monoklonala antikroppar har lett till stora förbättringar av de cellbaserade expressionssystem som används för att tillverka dessa proteiner. Följaktligen har dessa förbättringar flyttat bearbetningsflaskhalsen från uppströms celluttryck till nedströms rening. Införandet av POROS MabCapture G Select-kromatografiharts syftade till att spricka upp flaskhalsen nedströms och tillhandahålla den kapacitet, effektivitet och flexibilitet som krävs för att göra förbättringar av nedströmsreningsplattformen, vilket resulterade i stora ökningar av processproduktiviteten och antikroppstillverkningen.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | G Select Resin |
| Standardkomponenter | Protein G |
| För användning med (applikation) | IgG Purification |
| Kvantitet | 15 ml |
| Volym (metrisk) | 15 ml |
| Innehåll och lagring | Store in refrigerator (2–8°C). |
| Produktlinje | POROS |
| Formatera | Poros Bead |
| Stationär fas | Protein G |
| Reningsmål | IgG Antibodies, Ig Antibodies |
| Visa mer |