Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ MabCapture™ G Välj Resin
Produktkod. 15632145 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
5 ml
15 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
15ml
50ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15632145 50 ml 50ml
15612145 5 ml 5ml
15622145 15 ml 15ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produktkod. 15632145 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 82084
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
MabCapture G Select antikroppsaffinitetsreningsharts ger hög dynamisk bindning vid låga linjära flödeshastigheter och bibehåller överlägsen bindningskapacitet vid höga linjära flödeshastigheter
POROS™ MabCapture™ G Select Resin är ett protein G-kromatografiharts med hög genomströmning till lägre priser som tillverkas med vår egen Protein G-ligand för att möjliggöra reningsprestanda med hög genomströmning. Den används i en mängd olika antikroppsaffinitetsreningsmetoder och är idealisk för polyklonal IgG-rening från mus-, människa-, ko-, get- och fårserum, inklusive human IgG3 och mus IgG1 isotyper. POROS MabCapture G Select Resin uppvisar hög dynamisk bindningsprestanda vid låga linjära flödeshastigheter och bibehåller överlägsen bindningskapacitet vid höga linjära flödeshastigheter där andra kromatografimediaprodukter inte kan fungera.
  • Bibehåll hög dynamisk bindningskapacitet vid linerflödeshastigheter över 700 cm/h
  • Designprocesser med större flexibilitet (kortare bäddhöjder, snabbare flödeshastigheter eller båda) på grund av de förbättringar som gjorts av antikroppsbindningseffektiviteten
  • Erhåll den högsta dynamiska bindningskapaciteten för antikroppar jämfört med konventionella agaros- eller kiseldioxidbaserade protein G-hartser
  • Rena polyklonalt IgG från mus-, människa-, ko-, get- och fårserum, inklusive human IgG3 och mus IgG1 isotyper
  • Desinficera och depyrogenera med standardmedel som används för andra kromatografiprodukter
  • Inse stora ökningar av processproduktiviteten och minska nedströms flaskhalsen
Protein G är ett bakteriellt cellväggsprotein isolerat från grupp G-streptokocker. Rekombinant Protein G har modifierats för att eliminera dess bindning till albumin. Protein G-molekylen innehåller två bindningsdomäner. Även om de tertiära strukturerna för Protein A och Protein G är mycket lika skiljer sig deras aminosyrasammansättningar avsevärt, vilket resulterar i olika bindningsegenskaper. Protein G har större affinitet än protein A för de flesta däggdjurs-IgG, speciellt för vissa underklasser, inklusive humant IgG3, mus-IgG1 och rått-IgG2a. Till skillnad från protein A binder protein G inte till humant IgM, IgD och IgA.
Utvecklingen av humaniserade monoklonala antikroppar har fortsatt att driva på tillväxten av den bioterapeutiska marknaden. Att ta itu med den terapeutiska efterfrågan på monoklonala antikroppar har lett till stora förbättringar av de cellbaserade expressionssystem som används för att tillverka dessa proteiner. Följaktligen har dessa förbättringar flyttat bearbetningsflaskhalsen från uppströms celluttryck till nedströms rening. Införandet av POROS MabCapture G Select-kromatografiharts syftade till att spricka upp flaskhalsen nedströms och tillhandahålla den kapacitet, effektivitet och flexibilitet som krävs för att göra förbättringar av nedströmsreningsplattformen, vilket resulterade i stora ökningar av processproduktiviteten och antikroppstillverkningen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ G Select Resin
Standardkomponenter Protein G
För användning med (applikation) IgG Purification
Kvantitet 50 mL
Volym (metrisk) 50 ml
Innehåll och lagring Store in refrigerator (2–8°C).
Produktlinje POROS
Formatera Poros Bead
Stationär fas Protein G
Reningsmål IgG Antibodies, Ig Antibodies
Frakt skick Wet Ice