Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 affinitetsharts
Produktkod. 18456538 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10 mL
25 mL
50 mL
250 mL
Produktkod. 18456538
Brand: Thermo Scientific™ A48605
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 Affinity Resin är designad för rening och isolering av mRNA från in vitro-transkription (IVT ) tillverkningsprocesser.
POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin är designad för rening och isolering av mRNA från in vitro-transkription (IVT ) tillverkningsprocesser. Hartset separerar effektivt mRNA från komponenter i transkriptionsreaktionsprocessen, såsom enzymer och plasmid-DNA.
POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin utvecklades för att möta selektivitets- och kapacitetskraven för storskalig nedströmsrening av en rad mRNA-konstruktioner som används i vaccin- och genterapiapplikationer. Till skillnad från alternativa tillvägagångssätt, fångar hartset selektivt mRNA via den polyadenylerade (polyA) svansen med hjälp av enkla salt- och vattenreningssteg.
Funktioner av POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin inkluderar:
  • Enkel mRNA-rening från rå transkriptionsblandning för att effektivt ta bort plasmid-DNA och annat IVT komponenter
  • Förenklat arbetsflöde hjälper till att maximera effektiviteten och därigenom minska komplexiteten i efterföljande poleringssteg
  • Utmärkt skalbarhet
  • Icke-animaliskt härledd
POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin möjliggör en robust plattform och effektiv reningsprocess för en rad mRNA-molekyler och applikationer.
Förpackningsstorlekar på 1 L och uppåt kommer med ett regulatoriskt stödpaket. Global teknisk support finns också tillgänglig.
Huvudegenskaper
  • Matris: tvärbunden poly(styren-divinylbensen) POROS pärlor
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 50μ m
  • Ligand: poly(dT) 25mer med proprietär linker
  • Bindningskapacitet:> 2 mg mRNA per ml harts
  • Bindningsförhållanden: 0,5 –1 M salt, vanliga buffertar, neutralt pH
  • Elueringsförhållanden: Lågt salt, vanliga buffertar, neutralt pH
  • Mekaniskt motstånd: 100 bar (1450 psi; 10 MPa)
  • Termisk stabilitet: tillåter provdenaturering vid 65 C °vid behov
  • Formuleringsbuffert: 18% (v/v) etanol
Oligo (dT)-ligander tillverkas med hjälp av en syntetisk tillverkningsprocess som är fria från animaliska komponenter.
Specifikationer
Bindande kapacitet >2 mg mRNA per ml harts
Matris Tvärbunden poly(styren-divinylbensen) POROS pärlor
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Frakt skick Våt is
Partikelstorlek 50μ m
Form Flytande suspension
Produktlinje POROS
Kvantitet 10 mL
Mål mRNA
Typ Bulk harts
Stationär fas Poly(dT) 25mer med proprietär länk