Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 affinitetsharts
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin är designad för rening och isolering av mRNA från in vitro-transkription (IVT ) tillverkningsprocesser. Hartset separerar effektivt mRNA från komponenter i transkriptionsreaktionsprocessen, såsom enzymer och plasmid-DNA.
POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin utvecklades för att möta selektivitets- och kapacitetskraven för storskalig nedströmsrening av en rad mRNA-konstruktioner som används i vaccin- och genterapiapplikationer. Till skillnad från alternativa tillvägagångssätt, fångar hartset selektivt mRNA via den polyadenylerade (polyA) svansen med hjälp av enkla salt- och vattenreningssteg.
Funktioner av POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin inkluderar:
- Enkel mRNA-rening från rå transkriptionsblandning för att effektivt ta bort plasmid-DNA och annat IVT komponenter
- Förenklat arbetsflöde hjälper till att maximera effektiviteten och därigenom minska komplexiteten i efterföljande poleringssteg
- Utmärkt skalbarhet
- Icke-animaliskt härledd
POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin möjliggör en robust plattform och effektiv reningsprocess för en rad mRNA-molekyler och applikationer.
Förpackningsstorlekar på 1 L och uppåt kommer med ett regulatoriskt stödpaket. Global teknisk support finns också tillgänglig.
Huvudegenskaper
- Matris: tvärbunden poly(styren-divinylbensen) POROS pärlor
- Genomsnittlig partikelstorlek: 50μ m
- Ligand: poly(dT) 25mer med proprietär linker
- Bindningskapacitet:> 2 mg mRNA per ml harts
- Bindningsförhållanden: 0,5 –1 M salt, vanliga buffertar, neutralt pH
- Elueringsförhållanden: Lågt salt, vanliga buffertar, neutralt pH
- Mekaniskt motstånd: 100 bar (1450 psi; 10 MPa)
- Termisk stabilitet: tillåter provdenaturering vid 65 C °vid behov
- Formuleringsbuffert: 18% (v/v) etanol
Oligo (dT)-ligander tillverkas med hjälp av en syntetisk tillverkningsprocess som är fria från animaliska komponenter.
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande kapacitet | >2 mg mRNA per ml harts |
| Matris | Tvärbunden poly(styren-divinylbensen) POROS pärlor |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| Frakt skick | Våt is |
| Partikelstorlek | 50μ m |
| Form | Flytande suspension |
| Produktlinje | POROS |
| Kvantitet | 50 mL |
| Mål | mRNA |
| Typ | Bulk harts |
| Visa mer |