Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 RoboColumn™ Färdigpackade kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Dessa RoboColumn™ är färdigpackade med POROS Oligo (dT)25 affinitetsharts, designad för rening och isolering av mRNA från in vitro-transkription (IVT ) tillverkningsprocesser. Hartset separerar effektivt mRNA från komponenter i transkriptionsreaktionsprocessen, såsom enzymer och plasmid-DNA.
RoboColumn™ produkter är små kromatografikolonner som tillhandahålls i remsor med 8 kolumner. De är användbara för helautomatiska och parallella kromatografiska separationer med robotbaserade vätskehanteringsplattformar.
POROS Oligo (dT)25 affinitetsharts (kat. nr. A47384) utvecklades för att möta selektivitets- och kapacitetskraven för storskalig nedströmsrening av en rad mRNA-konstruktioner som används i vaccin- och genterapitillämpningar. Till skillnad från alternativa tillvägagångssätt, fångar hartset selektivt mRNA via den polyadenylerade (polyA) svansen med hjälp av enkla salt- och vattenreningssteg.
Funktioner av POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin inkluderar:
- Enkel mRNA-rening från rå transkriptionsblandning för att effektivt ta bort plasmid-DNA och annat IVT komponenter
- Förenklat arbetsflöde hjälper till att maximera effektiviteten och därigenom minska komplexiteten i efterföljande poleringssteg
- Utmärkt skalbarhet
- Icke-animaliskt härledd
POROS Oligo (dT)25 Affinity Resin möjliggör en robust plattform och effektiv reningsprocess för en rad mRNA-molekyler och applikationer.
Oligo (dT)-ligander tillverkas med hjälp av en syntetisk tillverkningsprocess som är fria från animaliska komponenter.
Andra POROS jonbytarhartser, såväl HIC- och affinitetshartser, finns också tillgängliga i denna RoboColumn formatera. Alla POROS högpresterande kromatografihartser har en unik porstruktur som ger utmärkt masstransport för hög kapacitet och upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter.
RoboColumn™ är ett registrerat varumärke som tillhör ATOLL GmbH.
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Tryck | 8 bar |
| Porstorlek | Ej tillämpligt |
| Stationär fas | Poly deoxythymidine 25mer (dT25) |
| Längd (metrisk) | 1 cm |
| Kvantitet | 1 remsa, 8 kolumner |
| Partikelstorlek | 50 μm |
| För användning med (utrustning) | Robotiska vätskehanterare |
| Typ | Affinitetskolumn |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.5 cm |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid 2 °C till 8 °C. |
| Visa mer |