Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ PI 20 μm Weak Anion Exchange HPLC Columns
Produktkod. 18436648 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Mått:
4.6 x 100 mm
4.6 x 50 mm
Kvantitet:
1 kolumn
Produktkod. Mått Kvantitet
18436648 4.6 x 50 mm 1 kolumn
18446618 4.6 x 100 mm 1 kolumn
2 options
Produktkod. 18436648
Brand: Thermo Scientific™ 1222224
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ POROS™ Prepacked Weak Anion Exchange Column. POROS PI is based on a polyethyleneimine functional group yielding a high capacity, High Performance Chromatography™ resins designed for the separation and purification of biomolecules.
POROS PI is based on a polyethyleneimine functional group yielding a high capacity, High Performance Chromatography™ resins designed for the separation and purification of biomolecules. 20 micron particle size is used for high resolution and small scale preparative to semi-preparative separation of biomolecules.
POROS Hög prestanda Chromatography™ Media och förpackade kolumner
  • En högpresterande kromatografiharts för analytiska separationer i processskala
  • Högre produktivitet: Hög genomströmning och hög dynamisk kapacitet förknippad med High Performance Chromatography™
  • Kemisk stabilitet: Tillåter aggressiv rengöring och sanering
  • Förbättrad tillgång till biomolekyler: Tillhandahålls via stora porer, mellan 500-10 000Å
  • Polystyrendivinylbensenpartiklar: Ger en robust, lätt packbar matris
  • Utveckla bättre separationsmetoder inom en kortare tidsram: Hastigheten hos högpresterande kromatografiteknik reducerar veckors experimenterande till bara några timmars arbete, så du har gott om tid att utforska alla variabler i din separation
Minska tidskrävande provförberedelser
Du kan ersätta många provberedningssteg med höghastighets högpresterande kromatografiteknik. Till exempel kan dialys av stora volymer material ersättas av bearbetning med hög flödeshastighet av det utspädda provet. Eluering i en liten volym ny buffert åstadkommer både buffertutbyte och koncentration.
Skapa nya analyser för mer effektiv analys
Högpresterande kromatografiteknik är inte begränsad till standardlägen för separation. Både enzymer och affinitetsligander kan immobiliseras på POROS media. Genom att kombinera snabba på-kolumn-proteindigestioner med snabba on-column-immunanalyser och kromatografiska separationer, kan du skapa helt nya analyser med obegränsad potential.
Hög kapacitet, hög upplösning, hög hastighet
I motsats till konventionella kromatografimedia, POROS Hög prestanda Chromatography™ hartspartiklar, är konstruerade för att ha två diskreta klasser av porer. Stora ''genomporer'' tillåter konvektionsflöde att ske genom själva partiklarna, och transporterar snabbt provmolekyler till korta ''diffusiva'' porer inuti. Genom att minska det avstånd över vilket diffusion behöver ske, minskas också den tid som krävs för provmolekyler att interagera med inre bindningsställen. Diffusion är inte längre begränsande och flödeshastigheterna kan ökas dramatiskt utan att –kompromissa med upplösning eller kapacitet. Separationer kan uppnås vid 1000 till 5000 cm/h jämfört med 50 till 360 cm/h för konventionella medier.
Specifikationer
Kolumnformat Analytical Column, Biocompatible PEEK
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 2500 psi (170 bar)
Partikelstorlek 20 μm
pH 1-12
Porstorlek 2000 Å
Kvantitet 1 kolumn
Temperatur <60°C
Stationär fas PI (polyetylenimin)
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Produktlinje POROS
Bindande kapacitet Svag
Frakt skick Rumstemperatur
Volym (metrisk) 0.8 mL
Mått 4.6 x 50 mm
Förpackningsmaterial Highly Crosslinked Styrene-Divinylbenzene polymer (ST-DVB)
Kolumntyp Analytisk
Material PEEK
Typ Färdigpackad kolumn
Teknik Bio-LC