Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ 50 PI RoboColumn™ Färdigpackade kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
RoboColumn™ kromatografiprodukter är små kolonner som tillhandahålls i remsor med 8 kolumner. De är användbara för helautomatiska och parallella kromatografiska separationer med robotbaserade vätskehanteringsplattformar. Dessa speciella RoboColumns innehåller POROS PI50-harts, ett 50 mikron svagt anjonbytarharts lämpligt för lågtryckstillämpningar, inklusive storskalig nedströms biobearbetning.
POROS PI50 kromatografiharts är baserat på en funktionell polyetylenimingrupp, vilket ger en hög kapacitet. Den är designad för separation och rening av biomolekyler.
Egenskaper hos hartset:
- Högre produktivitet —genom hög genomströmning och hög dynamisk kapacitet i samband med högpresterande kromatografi
- Kemisk stabilitet —tillåter aggressiv rengöring och sanering
- Förbättrad tillgång till biomolekyler —tillhandahålls via stora porer (500-10 000Å )
- Polystyrendivinylbensenpartiklar —ger en robust, lätt packbar matris
- Bättre separationsmetoder på kortare tid —hastigheten med högpresterande kromatografi reducerar veckors experiment till bara några timmar, vilket ger mer tid att utforska alla variabler i din separation
RoboColumn™ är ett registrerat varumärke som tillhör ATOLL GmbH.
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 16 till 1000 cm/timme. |
| Porstorlek | Ej tillämpligt |
| Kolumnkapacitet | 600 μl |
| Längd (metrisk) | 3 cm |
| Kvantitet | 1 remsa, 8 kolumner |
| Partikelstorlek | 50 μm |
| För användning med (utrustning) | Robotiska vätskehanterare |
| Typ | Anjonutbyteskolumn |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.5 cm |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2°till 30°grader. Frys inte. |
| Visa mer |