Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ R2 Prepacked Reversed-Phase Columns
Produktkod. 18406708 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Partikelstorlek:
10 μm
20μ m
Material:
PEEK
Stainless Steel
Mått:
2.1 x 100 mm
2.1 x 30 mm
4.6 x 100 mm
4.6 x 50 mm
Kvantitet:
1 kolumn
Produktkod. Partikelstorlek Material Mått Kvantitet
18406708 10 μm PEEK 2.1 x 30 mm 1 kolumn
18496628 10 μm PEEK 2.1 x 100 mm 1 kolumn
18446458 10 μm PEEK 4.6 x 50 mm 1 kolumn
18456718 10 μm PEEK 4.6 x 100 mm 1 kolumn
18486758 10 μm Stainless Steel 2.1 x 30 mm 1 kolumn
18466458 10 μm Stainless Steel 2.1 x 100 mm 1 kolumn
18496528 10 μm Stainless Steel 4.6 x 50 mm 1 kolumn
18456458 10 μm Stainless Steel 4.6 x 100 mm 1 kolumn
18496698 20μ m PEEK 2.1 x 30 mm 1 kolumn
18456648 20μ m PEEK 4.6 x 100 mm 1 kolumn
18426618 20μ m Stainless Steel 2.1 x 30 mm 1 kolumn
18486458 20μ m Stainless Steel 4.6 x 100 mm 1 kolumn
12 options
Produktkod. 18406708
Brand: Thermo Scientific™ 1111212
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ POROS™ Prepacked Reversed-Phase Column. POROS R2 is a 2000 angstrom pore size Poly[styrenevinylbenzene] particle, suitable for the reversed-phase separation of biomolecules.
POROS R2 is a 2000 angstrom pore size Poly[styrenevinylbenzene] particle, suitable for the reversed-phase separation of biomolecules. 10 micron particle size is used for the highest resolution chromatography, and is suitable for analytical to small scale preparative separation of biomolecules. 20 micron particle size is used for high resolution and small scale preparative to semi-preparative separation of biomolecules.
POROS Hög prestanda Chromatography™ Media och förpackade kolumner
  • En högpresterande kromatografiharts för analytiska separationer i processskala.
  • Högre produktivitet: Hög genomströmning och hög dynamisk kapacitet förknippad med High Performance Chromatography™
  • Kemisk stabilitet: Tillåter aggressiv rengöring och sanering
  • Förbättrad tillgång till biomolekyler: Tillhandahålls via stora porer, mellan 500-10 000Å
  • Polystyrendivinylbensenpartiklar: Ger en robust, lätt packbar matris
  • Utveckla bättre separationsmetoder inom en kortare tidsram: Hastigheten hos högpresterande kromatografiteknik reducerar veckors experimenterande till bara några timmars arbete, så du har gott om tid att utforska alla variabler i din separation
Minska tidskrävande provförberedelser
Du kan ersätta många provberedningssteg med höghastighets högpresterande kromatografiteknik. Till exempel kan dialys av stora volymer material ersättas av bearbetning med hög flödeshastighet av det utspädda provet. Eluering i en liten volym ny buffert åstadkommer både buffertutbyte och koncentration.
Skapa nya analyser för mer effektiv analys
Högpresterande kromatografiteknik är inte begränsad till standardlägen för separation. Både enzymer och affinitetsligander kan immobiliseras på POROS media. Genom att kombinera snabba på-kolumn-proteindigestioner med snabba on-column-immunanalyser och kromatografiska separationer, kan du skapa helt nya analyser med obegränsad potential.
Hög kapacitet, hög upplösning, hög hastighet
I motsats till konventionella kromatografimedia, POROS Hög prestanda Chromatography™ hartspartiklar, är konstruerade för att ha två diskreta klasser av porer. Stora ''genomporer'' tillåter konvektionsflöde att ske genom själva partiklarna, och transporterar snabbt provmolekyler till korta ''diffusiva'' porer inuti. Genom att minska det avstånd över vilket diffusion behöver ske, minskas också den tid som krävs för provmolekyler att interagera med inre bindningsställen. Diffusion är inte längre begränsande och flödeshastigheterna kan ökas dramatiskt utan att –kompromissa med upplösning eller kapacitet. Separationer kan uppnås vid 1000 till 5000 cm/h jämfört med 50 till 360 cm/h för konventionella medier.
Specifikationer
Kolumnformat Färdigpackad
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Längd (metrisk) 30 mm
Max. Tryck 2400 psi (170 bar)
Partikelstorlek 10 μm
pH 1-14
Porstorlek 2000Å
Kvantitet 1 kolumn
Temperatur <80°C
Stationär fas Phenyl
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Produktlinje POROS
Bindande kapacitet 10 mg/mL (Lysozyme, 1% acetonitrile)
Frakt skick Rumstemperatur
Volym (metrisk) 0.1 mL
Mått 2.1 x 30 mm
Förpackningsmaterial Highly Crosslinked Styrene-Divinylbenzene polymer (ST-DVB)
Kolumntyp Analytisk
Material PEEK
Teknik Bio-LC