Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ XS stark katjonbytarharts
Produktkod. 15622135 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15622135 10 ml 10ml
15632135 50 ml 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produktkod. 15622135 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 82071
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
POROS XS är det första högkapacitets, högupplösta hartset som tillåter laddning till> 100 mg/ml i närvaro av 15 mS/cm NaCl, samtidigt som den levererar oöverträffad separationsförmåga
POROS™ XS Strong Cation Exchange Resin är det första högkapacitets, högupplösta hartset som tillåter laddning till mer än 100 mg/ml kapacitet i närvaro av upp till 15 mS/cm NaCl, samtidigt som det levererar oöverträffad separationsförmåga. En stor förbättring av traditionella katjonbytare, POROS XS-harts sätter standarden för katjonbyteskromatografi.
  • Dynamisk bindningskapacitet leder till minskad kolumnstorlek, mindre fotavtryck, minskad buffertanvändning och minskad cykling
  • Hög upplösning stödjer bättre produktutbyte och förbättrad föroreningsrensning
  • Robust salttolerans möjliggör förbättrad processflexibilitet, inriktning och effektivisering av processflödet
  • Lågt mottryck och linjära trycksvar bidrar till att förbättra skalbarheten
  • Styv polymerpärla med kovalent ytkemi gör det lättare att hantera och packa, och överlägsen fysisk och kemisk stabilitet, vilket resulterar i en robust tillverkningsprocess
Dynamisk bindningskapacitetPOROS XS-harts har en hög bindningskapacitet på mer än 100 mg/ml, vid 5 % genombrott, över ett brett spektrum av processförhållanden. Högre dynamisk bindningskapacitet uppnåddes genom att optimera baspärlans porstruktur och ytkemi.
Hög upplösning
Genom att använda en optimerad 50 μm partikelstorlek, POROS XS harts bibehåller den överlägsna upplösningsförmågan POROS™ HS-harts samtidigt som man övervinner de utmanande föroreningsnivåerna som är förknippade med processer med hög titer. Upplösningen är konsekvent över ett brett spektrum av driftsflöden och bibehålls oberoende av proteinbelastningen.
Robust salttolerans
POROS XS-harts har hög och konsekvent proteinkapacitet över ett brett spektrum av saltkoncentrationer upp till 150 mM NaCl (15 mS/cm konduktivitet). Möjligheten att ladda kolonner med högre konduktivitet minskar eller hjälper till att eliminera utspädningen av kolonnmatningsströmmar eller avlägsnande av enhetsoperationer, såsom tangentiell flödesfiltrering. Den optimerade ytans jonkapacitet på POROS XS-harts minimerar kompetitiv bindning mellan proteinet av intresse och motjonen, vilket resulterar i överlägsen salttolerans.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ XS stark katjonbytarharts
Standardkomponenter Tvärbunden poly(styren-divinylbensen)
För användning med (applikation) Katjonbyteskromatografi
Kvantitet 10 mL
Volym (metrisk) 10 ml
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
Produktlinje POROS
Formatera Poros Bead
Stationär fas XS
Reningsmål Protein