Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ XQ RoboColumn™ Färdigpackade kolonner
Produktkod. 18436418 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kolumnkapacitet:
200μ L
600μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kolumnkapacitet
18436418 200μ L
18446448 600μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18436418 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A30719
Thermo Scientific™ RoboColumn™ kromatografiprodukter är små kolonner som tillhandahålls i remsor med 8 kolumner.
RoboColumn™ kromatografiprodukter är små kolonner som tillhandahålls i remsor med 8 kolumner. De är användbara för helautomatiska och parallella kromatografiska separationer med robotbaserade vätskehanteringsplattformar. Dessa speciella RoboColumns innehåller POROS XQ-harts, ett 50 mikron starkt anjonbytarharts lämpligt för lågtryckstillämpningar, inklusive storskalig nedströms biobearbetning.
POROS XQ är ett högkapacitets, högupplöst, salttolerant harts som möjliggör> 140 mg/ml dynamisk bindningskapacitet i närvaro av upp till 6,6 mS/cm NaCl, samtidigt som den levererar exceptionell separationsprestanda. En stor förbättring av prestandan hos traditionella anjonbytare, POROS XQ-harts sätter standarden för stark anjonbyteskromatografi i både bindnings- och eluerings- eller genomströmningslägen.
Egenskaper hos hartset:
  • Hög dynamisk bindningskapacitet som leder till minskad kolumnstorlek, mindre fotavtryck, minskad vatten- och buffertförbrukning och minskad cykling
  • Hög upplösning som stöder förbättrat produktutbyte och renhet, vilket i slutändan förbättrar kostnaden för varor för molekylen som produceras
  • Robust salttolerans som möjliggör förbättrad processdesignflexibilitet och effektivisering av processflödet
  • Lågt driftmottryck och linjärt tryck kontra flödessvar som driver flexibel skalbarhet
  • Styv polymerpärla med kovalent ytkemi för enklare hantering och packning, och överlägsen fysikalisk och kemisk stabilitet som möjliggör en mer robust nedströms reningsprocess
RoboColumn™ är ett registrerat varumärke som tillhör ATOLL GmbH.
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °2 C till °8 C eller i rumstemperatur.
Kolumnkapacitet 200μ L
Flödeshastighet 16 till 1000 cm/h.
Kvantitet 200μ L