Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ XQ RoboColumn™ Färdigpackade kolonner
Produktkod. 18446448 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kolumnkapacitet:
200 μl
600 μl
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kolumnkapacitet
18446448 600 μl
18436418 200 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18446448 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A30720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3240.00 SEK
    3110.00 SEK / 600µL
    Save 130.00 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ RoboColumn™ kromatografiprodukter är små kolonner som tillhandahålls i remsor med 8 kolumner.
RoboColumn™ kromatografiprodukter är små kolonner som tillhandahålls i remsor med 8 kolumner. De är användbara för helautomatiska och parallella kromatografiska separationer med robotbaserade vätskehanteringsplattformar. Dessa speciella RoboColumns innehåller POROS XQ-harts, ett 50 mikron starkt anjonbytarharts lämpligt för lågtryckstillämpningar, inklusive storskalig nedströms biobearbetning.
POROS XQ är ett högkapacitets, högupplöst, salttolerant harts som möjliggör> 140 mg/ml dynamisk bindningskapacitet i närvaro av upp till 6,6 mS/cm NaCl, samtidigt som den levererar exceptionell separationsprestanda. En stor förbättring av prestandan hos traditionella anjonbytare, POROS XQ-harts sätter standarden för stark anjonbyteskromatografi i både bindnings- och eluerings- eller genomströmningslägen.
Egenskaper hos hartset:
  • Hög dynamisk bindningskapacitet som leder till minskad kolumnstorlek, mindre fotavtryck, minskad vatten- och buffertförbrukning och minskad cykling
  • Hög upplösning som stöder förbättrat produktutbyte och renhet, vilket i slutändan förbättrar kostnaden för varor för molekylen som produceras
  • Robust salttolerans som möjliggör förbättrad processdesignflexibilitet och effektivisering av processflödet
  • Lågt driftmottryck och linjärt tryck kontra flödessvar som driver flexibel skalbarhet
  • Styv polymerpärla med kovalent ytkemi för enklare hantering och packning, och överlägsen fysikalisk och kemisk stabilitet som möjliggör en mer robust nedströms reningsprocess
RoboColumn™ är ett registrerat varumärke som tillhör ATOLL GmbH.
Spezifikation
Flödeshastighet 16 till 1000 cm/timme.
Porstorlek Ej tillämpligt
Kolumnkapacitet 600 μl
Längd (metrisk) 3 cm
Kvantitet 1 remsa, 8 kolumner
Partikelstorlek 50 μm
För användning med (utrustning) Robotiska vätskehanterare
Typ Anjonutbyteskolumn
Diameter (metrisk) Inre 0.5 cm
Innehåll och lagring Förvara vid 2°till 30°grader. Frys inte.
Produktlinje POROS
Matris Korsbundna poly(styren-divinylbenzen) POROS pärlor
Frakt skick Omgivning
Kolumnformat Förpackad Robo kolumn
Sängvolym 600 μl
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.