Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ XQ RoboColumn™ Färdigpackade kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
RoboColumn™ kromatografiprodukter är små kolonner som tillhandahålls i remsor med 8 kolumner. De är användbara för helautomatiska och parallella kromatografiska separationer med robotbaserade vätskehanteringsplattformar. Dessa speciella RoboColumns innehåller POROS XQ-harts, ett 50 mikron starkt anjonbytarharts lämpligt för lågtryckstillämpningar, inklusive storskalig nedströms biobearbetning.
POROS XQ är ett högkapacitets, högupplöst, salttolerant harts som möjliggör> 140 mg/ml dynamisk bindningskapacitet i närvaro av upp till 6,6 mS/cm NaCl, samtidigt som den levererar exceptionell separationsprestanda. En stor förbättring av prestandan hos traditionella anjonbytare, POROS XQ-harts sätter standarden för stark anjonbyteskromatografi i både bindnings- och eluerings- eller genomströmningslägen.
Egenskaper hos hartset:
- Hög dynamisk bindningskapacitet som leder till minskad kolumnstorlek, mindre fotavtryck, minskad vatten- och buffertförbrukning och minskad cykling
- Hög upplösning som stöder förbättrat produktutbyte och renhet, vilket i slutändan förbättrar kostnaden för varor för molekylen som produceras
- Robust salttolerans som möjliggör förbättrad processdesignflexibilitet och effektivisering av processflödet
- Lågt driftmottryck och linjärt tryck kontra flödessvar som driver flexibel skalbarhet
- Styv polymerpärla med kovalent ytkemi för enklare hantering och packning, och överlägsen fysikalisk och kemisk stabilitet som möjliggör en mer robust nedströms reningsprocess
RoboColumn™ är ett registrerat varumärke som tillhör ATOLL GmbH.
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 16 till 1000 cm/h. |
| Kolumnkapacitet | 200μ L |
| Kvantitet | 200μ L |
| Innehåll och lagring | Förvara vid °2 C till °8 C eller i rumstemperatur. |