Beskrivning
POROS XQ-harts är ett nästa generations, högkapacitets, högupplöst, salttolerant, starkt anjonbytarharts som möjliggör> 140 mg/ml dynamisk bindningskapacitet i närvaro av upp till 6,6 mS/cm NaCl, samtidigt som den levererar exceptionell separationsprestanda. En stor förbättring av prestandan hos traditionella anjonbytare, POROS XQ-harts sätter standarden för stark anjonbyteskromatografi i båda bindningarna& eluerings- eller genomströmningslägen.
Funktioner av POROS XQ harts inkluderar:
- Hög dynamisk bindningskapacitet som leder till minskad kolumnstorlek, mindre fotavtryck, minskad vatten- och buffertförbrukning och minskad cykling
- Hög upplösning som stöder förbättrat produktutbyte och renhet, vilket i slutändan förbättrar kostnaden för varor för molekylen som produceras
- Robust salttolerans som möjliggör förbättrad processdesignflexibilitet och effektivisering av processflödet
- Lågt driftmottryck och linjärt tryck kontra flödessvar som driver flexibel skalbarhet
- Styv polymerpärla med kovalent ytkemi för enklare hantering och packning, och överlägsen fysikalisk och kemisk stabilitet som möjliggör en mer robust nedströms reningsprocess
Dynamisk bindningskapacitet
POROS XQ-harts har en hög bindningskapacitet på mer än 140 mg/ml vid 5 % genombrott, över ett brett spektrum av processförhållanden, med överlägsen bindningskapacitet över ett brett spektrum av pH- och saltförhållanden. Högre dynamisk bindningskapacitet uppnåddes genom att optimera baspärlans porstruktur och ytkemi.
Hög upplösning
Använder en optimerad 50μ m partikelstorlek, POROS XQ harts bibehåller den överlägsna upplösningsförmågan hos POROS hartser, vilket övervinner de utmanande föroreningsnivåerna som är förknippade med processer med hög titer. Upplösningen förblir konsekvent över ett brett spektrum av driftsflöden.
Robust salttolerans
POROS XQ-harts har hög och konsekvent proteinkapacitet över ett brett spektrum av saltkoncentrationer upp till 140 mg/ml vid 50 mM NaCl (6,6 mS/cm konduktivitet). Möjligheten att ladda kolonner med högre konduktivitet minskar eller hjälper till att eliminera utspädningen av kolonnmatningsströmmar eller avlägsnande av enhetsoperationer, såsom tangentiell flödesfiltrering.
Specifikationer
Specifikationer
| Matris | Tvärbunden poly(styren-divinylbensen) POROS pärlor |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2°till 30°grader. Frys inte. |
| Frakt skick | Omgivning |
| Partikelstorlek | 50 μm |
| Form | Hartsuppslamning |
| Produktlinje | POROS |
| Kvantitet | 250 mL |
| Typ | Harts |
| Stationär fas | Stark anjonutbyte |
| Bindande kapacitet | > 140 mg BSA/mL Resin |