Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ XQ Strong Anion Exchange Resin
Produktkod. 18446818 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18446818 1 L
18406758 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18446818 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4467818
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46275.00 SEK
    44840.00 SEK / 1000ml
    Save 1435.00 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ POROS™ XQ-harts är ett nästa generations, högkapacitets, högupplöst, salttolerant, starkt anjonbytarharts som möjliggör> 140 mg/ml dynamisk bindningskapacitet i närvaro av upp till 6,6 mS/cm NaCl, samtidigt som den levererar exceptionell separationsprestanda.
POROS XQ-harts är ett nästa generations, högkapacitets, högupplöst, salttolerant, starkt anjonbytarharts som möjliggör> 140 mg/ml dynamisk bindningskapacitet i närvaro av upp till 6,6 mS/cm NaCl, samtidigt som den levererar exceptionell separationsprestanda. En stor förbättring av prestandan hos traditionella anjonbytare, POROS XQ-harts sätter standarden för stark anjonbyteskromatografi i båda bindningarna& eluerings- eller genomströmningslägen.
Funktioner av POROS XQ harts inkluderar:
  • Hög dynamisk bindningskapacitet som leder till minskad kolumnstorlek, mindre fotavtryck, minskad vatten- och buffertförbrukning och minskad cykling
  • Hög upplösning som stöder förbättrat produktutbyte och renhet, vilket i slutändan förbättrar kostnaden för varor för molekylen som produceras
  • Robust salttolerans som möjliggör förbättrad processdesignflexibilitet och effektivisering av processflödet
  • Lågt driftmottryck och linjärt tryck kontra flödessvar som driver flexibel skalbarhet
  • Styv polymerpärla med kovalent ytkemi för enklare hantering och packning, och överlägsen fysikalisk och kemisk stabilitet som möjliggör en mer robust nedströms reningsprocess
Dynamisk bindningskapacitet
POROS XQ-harts har en hög bindningskapacitet på mer än 140 mg/ml vid 5 % genombrott, över ett brett spektrum av processförhållanden, med överlägsen bindningskapacitet över ett brett spektrum av pH- och saltförhållanden. Högre dynamisk bindningskapacitet uppnåddes genom att optimera baspärlans porstruktur och ytkemi.
Hög upplösning
Använder en optimerad 50μ m partikelstorlek, POROS XQ harts bibehåller den överlägsna upplösningsförmågan hos POROS hartser, vilket övervinner de utmanande föroreningsnivåerna som är förknippade med processer med hög titer. Upplösningen förblir konsekvent över ett brett spektrum av driftsflöden.
Robust salttolerans
POROS XQ-harts har hög och konsekvent proteinkapacitet över ett brett spektrum av saltkoncentrationer upp till 140 mg/ml vid 50 mM NaCl (6,6 mS/cm konduktivitet). Möjligheten att ladda kolonner med högre konduktivitet minskar eller hjälper till att eliminera utspädningen av kolonnmatningsströmmar eller avlägsnande av enhetsoperationer, såsom tangentiell flödesfiltrering.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) > 140 mg BSA/mL resin
Matris Cross-linked poly(styrene-divinylbenzene) POROS beads
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Frakt skick Ambient
Partikelstorlek 50 μm
Form Resin Slurry
Produktlinje POROS
Kvantitet 1 L
Typ Resin
Stationär fas Stark anjonutbyte