Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ XQ Strong Anion Exchange Resin
Produktkod. 15642135 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15642135 10 ml 10ml
15652135 50 ml 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produktkod. 15642135 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 82073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2480.00 SEK
    2157.60 SEK / 10ml
    Save 322.40 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
POROS XQ är ett högkapacitets, högupplöst, salttolerant harts som möjliggör> 140 mg/ml dynamisk bindningskapacitet samtidigt som den levererar exceptionell separationsprestanda
POROS™ XQ Strong Anion Exchange Resin är ett nästa generations, högkapacitets, högupplöst, salttolerant harts som möjliggör> 140 mg/ml dynamisk bindningskapacitet i närvaro av upp till 6,6 mS/cm NaCl, samtidigt som den levererar exceptionell separationsprestanda. En stor förbättring av prestandan hos traditionella anjonbytare, POROS XQ-harts sätter standarden för stark anjonbyteskromatografi i båda bindningarna& eluerings- eller genomströmningslägen.
  • Hög dynamisk bindningskapacitet som leder till minskad kolumnstorlek, mindre fotavtryck, minskad vatten- och buffertförbrukning och minskad cykling
  • Hög upplösning som stöder förbättrat produktutbyte och renhet, vilket i slutändan förbättrar kostnaden för varor för molekylen som produceras
  • Robust salttolerans som möjliggör förbättrad processdesignflexibilitet och effektivisering av processflödet
  • Lågt driftmottryck och linjärt tryck kontra flödessvar som driver flexibel skalbarhet
  • Styv polymerpärla med kovalent ytkemi för enklare hantering och packning, och överlägsen fysikalisk och kemisk stabilitet som möjliggör en mer robust nedströms reningsprocess
Dynamisk bindningskapacitet
POROS XQ-harts har en hög bindningskapacitet på mer än 140 mg/ml vid 5 % genombrott, över ett brett spektrum av processförhållanden, med överlägsen bindningskapacitet över ett brett spektrum av pH- och saltförhållanden. Högre dynamisk bindningskapacitet uppnåddes genom att optimera baspärlans porstruktur och ytkemi.
Hög upplösning
Genom att använda en optimerad 50 μm partikelstorlek, POROS XQ harts bibehåller den överlägsna upplösningsförmågan hos POROS hartser, vilket övervinner de utmanande föroreningsnivåerna som är förknippade med processer med hög titer. Upplösningen förblir konsekvent över ett brett spektrum av linjära driftsflöden.
Robust salttolerans
POROS XQ-harts har hög och konsekvent proteinkapacitet över ett brett spektrum av saltkoncentrationer upp till 140 mg/ml vid 50 mM NaCl (6,6 mS/cm konduktivitet). Möjligheten att ladda kolonner med högre konduktivitet minskar eller hjälper till att eliminera utspädningen av kolonnmatningsströmmar eller avlägsnande av enhetsoperationer, såsom tangentiell flödesfiltrering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ XQ Strong Anion Exchange Resin
Standardkomponenter Kvaterniserad polyetylenimin
För användning med (applikation) Stark anjonbyteskromatografi
Kvantitet 10 mL
Volym (metrisk) 10 ml
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
Produktlinje POROS
Formatera Poros Bead
Stationär fas Kvaterniserad polyetylenimin
Reningsmål Protein