Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ XS RoboColumn™ Färdigpackade kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
RoboColumn™ kromatografiprodukter är små kolonner som tillhandahålls i remsor med 8 kolumner. De är användbara för helautomatiska och parallella kromatografiska separationer med robotbaserade vätskehanteringsplattformar. Dessa speciella RoboColumns innehåller POROS XS-harts, ett 50 mikron starkt katjonbytarharts lämpligt för lågtryckstillämpningar, inklusive storskalig nedströms biobearbetning.
POROS XS-harts är det första hartset med hög kapacitet och hög upplösning som tillåter laddning till mer än 100 mg/ml kapacitet i närvaro av upp till 15 mS/cm NaCl, samtidigt som det levererar oöverträffad separationsförmåga. En stor förbättring av traditionella katjonbytare, POROS XS-harts sätter standarden för katjonbyteskromatografi.
Egenskaper hos hartset:
- Dynamisk bindningskapacitet leder till minskad kolumnstorlek, mindre fotavtryck, minskad buffertanvändning och minskad cykling
- Hög upplösning stödjer bättre produktutbyte och förbättrad föroreningsrensning
- Robust salttolerans möjliggör förbättrad processflexibilitet, inriktning och effektivisering av processflödet
- Lågt mottryck och linjära trycksvar bidrar till att förbättra skalbarheten
- Styv polymerpärla med kovalent ytkemi gör det lättare att hantera och packa, och överlägsen fysisk och kemisk stabilitet, vilket resulterar i en robust tillverkningsprocess
RoboColumn™ är ett registrerat varumärke som tillhör ATOLL GmbH.
Specifikationer
Specifikationer
| Porstorlek | Ej tillämpligt |
| Stationär fas | Sulfopropylfunktionell grupp |
| Kolumnkapacitet | 600 μl |
| Längd (metrisk) | 3 cm |
| Kvantitet | 1 remsa, 8 kolumner |
| Partikelstorlek | 50 μm |
| För användning med (utrustning) | Robotiska vätskehanterare |
| Typ | Katjonutbyteskolumn |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.5 cm |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2°till 30°grader. Frys inte. |
| Visa mer |