Beskrivning
POROS XS-harts är det första hartset med hög kapacitet och hög upplösning som tillåter laddning till mer än 100 mg/ml kapacitet i närvaro av upp till 15 mS/cm NaCl, samtidigt som det levererar oöverträffad separationsförmåga.
En stor förbättring av traditionella katjonbytare, POROS XS-harts sätter standarden för katjonbyteskromatografi.
- Dynamisk bindningskapacitet leder till minskad kolumnstorlek, mindre fotavtryck, minskad buffertanvändning och minskad cykling
- Hög upplösning stödjer bättre produktutbyte och förbättrad föroreningsrensning
- Robust salttolerans möjliggör förbättrad processflexibilitet, inriktning och effektivisering av processflödet
- Lågt mottryck och linjära trycksvar bidrar till att förbättra skalbarheten
- Styv polymerpärla med kovalent ytkemi gör det lättare att hantera och packa, och överlägsen fysisk och kemisk stabilitet, vilket resulterar i en robust tillverkningsprocess
Dynamisk bindningskapacitet
POROS XS-harts har en hög bindningskapacitet på mer än 100 mg/ml, vid 5 % genombrott, över ett brett spektrum av processförhållanden. Figur 1 visar oöverträffad bindningskapacitet över ett brett spektrum av pH- och saltbetingelser. Högre dynamisk bindningskapacitet uppnåddes genom att optimera baspärlans porstruktur och ytkemi.
Hög upplösning
Använder en optimerad 50μ m partikelstorlek, POROS XS harts bibehåller den överlägsna upplösningsförmågan POROS HS-harts (Figur 2) samtidigt som man övervinner de utmanande föroreningsnivåerna som är förknippade med processer med hög titer. Upplösningen är konsekvent över ett brett spektrum av driftsflöden (Figur 3) och bibehålls oberoende av proteinbelastning (Figur 4).
Robust salttolerans
POROS XS-harts har hög och konsekvent proteinkapacitet över ett brett spektrum av saltkoncentrationer (Figur 5) upp till 150 mM NaCl (15 mS/cm konduktivitet). Möjligheten att ladda kolonner med högre konduktivitet minskar eller hjälper till att eliminera utspädningen av kolonnmatningsströmmar eller avlägsnande av enhetsoperationer, såsom tangentiell flödesfiltrering. Den optimerade ytans jonkapacitet på POROS XS-harts minimerar kompetitiv bindning mellan proteinet av intresse och motjonen, vilket resulterar i överlägsen salttolerans.
Specifikationer
Specifikationer
| Matris | Tvärbunden poly(styren-divinylbensen) POROS pärlor |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2°till 30°grader. Frys inte. |
| Frakt skick | Omgivning |
| Partikelstorlek | 50 μm |
| Form | Hartsuppslamning |
| Produktlinje | POROS |
| Kvantitet | 250 ml |
| Typ | Harts |
| Stationär fas | XS-jonbytesfas |
| Bindande kapacitet | > 100 mg IgG/mL Resin |