Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ XS stark katjonbytarharts
Produktkod. 30830666 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 ml
250 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30830666 50 ml 50ml
18466518 250 ml -
30067384 1 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30830666 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4404338
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5765.00 SEK
    5650.00 SEK / 50ml
    Save 115.00 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ POROS™ XS-harts är det första hartset med hög kapacitet och hög upplösning som tillåter laddning till mer än 100 mg/ml kapacitet i närvaro av upp till 15 mS/cm NaCl, samtidigt som det levererar oöverträffad separationsförmåga.
POROS XS-harts är det första hartset med hög kapacitet och hög upplösning som tillåter laddning till mer än 100 mg/ml kapacitet i närvaro av upp till 15 mS/cm NaCl, samtidigt som det levererar oöverträffad separationsförmåga.
En stor förbättring jämfört med traditionella katjonväxlare, XS-harts POROS sätter standarden för katjonbytarkromatografi.
  • Dynamisk bindningskapacitet leder till minskad kolumnstorlek, mindre fotavtryck, minskad buffertanvändning och minskad cykling
  • Hög upplösning stödjer bättre produktutbyte och förbättrad rensning av föroreningar
  • Robust salttolerans möjliggör förbättrad processflexibilitet, justering och effektivisering av processflödet
  • Lågt baktryck och linjära tryckresponser hjälper till att förbättra skalbarheten
  • Styv polymer kula med kovalent ytkemi gör hanteringen och packningen enklare, samt överlägsen fysisk och kemisk stabilitet, vilket resulterar i en robust tillverkningsprocess
Dynamisk bindningskapacitet
POROS XS-harts har en hög bindningskapacitet på mer än 100 mg/ml, vid 5 % genombrott, över ett brett spektrum av processförhållanden. Figur 1 visar oöverträffad bindningsförmåga över ett brett spektrum av pH- och saltförhållanden. Högre dynamisk bindningskapacitet uppnåddes genom att optimera baspärlens porstruktur och ytkemi.
Högupplöst
Med en optimerad partikelstorlek POROS på 50 μm bibehåller XS-hartset HS-hartsets överlägsna upplösningsförmåga POROS (Figur 2) samtidigt som det övervinner de utmanande föroreningsnivåerna som är förknippade med högtiterprocesser. Upplösningen är konsekvent över ett brett spektrum av driftflöden (Figur 3) och bibehålls oberoende av proteinbelastning (Figur 4).
Robust salttolerans
POROS XS-harts har hög och konsekvent proteinkapacitet över ett brett spektrum av saltkoncentrationer (Figur 5) upp till 150 mM NaCl (15 mS/cm ledningsförmåga). Förmågan att belasta kolonner med högre ledningsförmåga minskar eller hjälper till att eliminera utspädning av kolonnmatningsströmmar eller borttagande av enhetsoperationer, såsom tangentiell flödesfiltrering. Den optimerade ytjonkapaciteten hos POROS XS-hartset minimerar konkurrensbindning mellan det intressanta proteinet och motionen, vilket resulterar i överlägsen salttolerans.
Specifikationer
Matris Tvärbunden poly(styren-divinylbensen) POROS pärlor
Innehåll och lagring Förvara vid 2°till 30°grader. Frys inte.
Frakt skick Omgivning
Partikelstorlek 50 μm
Form Hartsuppslamning
Produktlinje POROS
Kvantitet 50 ml
Typ Harts
Stationär fas XS-jonbytesfas
Bindande kapacitet > 100 mg IgG/mL Resin