Läs mer
ROBU VitraPOR™ Porösa glaspärlor
Beskrivning
- Rent, bindemedelsfritt USP-klass I borosilikatglas 3.3
- Den speciella processen använder inga korrosiva ämnen och ger en porös struktur med jämna men ändå stora ytor
- Glaset är helt biokompatibelt och dess höga elektriska ytladdning (Zeta-Potential) hjälper till att stimulera celltillväxt
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Diameter (metrisk) | 1,5 mm |
| Beskrivning | Porstorlek: 2 |
| Kvantitet | 1 st |