Läs mer
Porfobilinogen monohydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11493702 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493702 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 11493702 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215633610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5545.00 SEK
    5281.31 SEK / 10mg
    Save 263.69 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Porphobilinogen monohydrate
CAS 487-90-1
Färg Vitt
Molekylformel C10H14N2O4
Kvantitet 10 mg
Synonym porphobilinogen, unii-74khc72qxk, 3-5-aminomethyl-4-carboxymethyl-1h-pyrrol-3-yl propanoic acid, 1h-pyrrole-3-propanoic acid, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl, 2-aminomethylpyrrol-3-acetic acid 4-propionic acid, 74khc72qxk, pbg, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl-1h-pyrrole-3-propanoic acid, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl-1h-pyrrole-3-propionic acid, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl-pyrrole-3-propionic acid
InChI-nyckel QSHWIQZFGQKFMA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(C(=C(N1)CN)CC(=O)O)CCC(=O)O
IUPAC-namn 3-[5-(aminometyl)-4-(karboximetyl)-lH-pyrrol-3-yl]propansyra
Molekylvikt (g/mol) 226.232
PubChem CID 1021
ChEBI CHEBI:17381
Formel vikt 244.3
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Porphobilinogen Monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Porphobilinogen Monohydrate