Läs mer
Porphobilinogen Rosa kristaller. MP Biomedicals
Product Code. 11473702 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Unit Size:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11473702 1 mg 1mg
11483702 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11473702 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0215633601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 SEK
    1074.96 SEK / 1mg
    Save 55.04 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Chemical Identifiers
CAS 487-90-1
Molekylformel C10H14N2O4
Molekylvikt (g/mol) 226.232
InChI-nyckel QSHWIQZFGQKFMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym porphobilinogen, unii-74khc72qxk, 3-5-aminomethyl-4-carboxymethyl-1h-pyrrol-3-yl propanoic acid, 1h-pyrrole-3-propanoic acid, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl, 2-aminomethylpyrrol-3-acetic acid 4-propionic acid, 74khc72qxk, pbg, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl-1h-pyrrole-3-propanoic acid, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl-1h-pyrrole-3-propionic acid, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl-pyrrole-3-propionic acid
PubChem CID 1021
ChEBI CHEBI:17381
IUPAC-namn 3-[5-(aminometyl)-4-(karboximetyl)-lH-pyrrol-3-yl]propansyra
LEDER C1=C(C(=C(N1)CN)CC(=O)O)CCC(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Porphobilinogen
Färg Rosa
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 226.2
Fysisk form Kristaller
compliance-icons
Product Identifier
  • Porphobilinogen Monohydrate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Porphobilinogen Monohydrate